  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KV1.6 (KCNA6) Antibodies
          Antibodies Inc
          Kv1.6 K+ Channel Monoclonal Antibody (K19/36), FL650
          View all (10) KV1.6 (KCNA6) antibodies
          Tech Support
          Cite Kv1.6 K+ Channel Monoclonal Antibody (K19/36), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Kv1.6 K+ Channel Monoclonal Antibody (K19/36), FL650
          Product Details
          75-012-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG3
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K19/36
          Immunogen
          Synthetic peptide 507-525 of rat Kv1.6 (accession number P17659).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: RERRSSYLPT PHRAYAEKR
          Target Information
          Potassium channels represent the most complex class of voltage-gated ion channels from both functional and structural standpoints. Their diverse functions include regulating neurotransmitter release, heart rate, insulin secretion, neuronal excitability, epithelial electrolyte transport, smooth muscle contraction, and cell volume. Four sequence-related potassium channel genes - shaker, shaw, shab, and shal - have been identified in Drosophila, and each has been shown to have human homolog. This gene encodes a member of the potassium channel, voltage-gated, shaker-related subfamily. This member contains six membrane-spanning domains with a shaker-type repeat in the fourth segment. It belongs to the delayed rectifier class. The coding region of this gene is intronless, and the gene is clustered with genes KCNA1 and KCNA5 on chromosome 12.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FLJ25134; human brain potassium channel-2; kv2; MK1.6; potassium channel, voltage gated shaker related subfamily A, member 6; potassium channel-Kv2; potassium voltage gated channel, shaker related subfamily, member 6; potassium voltage gated channel, shaker related, subfamily, member 6; Potassium voltage-gated channel subfamily A member 6; potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 6; protein phosphatase 1, regulatory subunit 96; RCK2; unnamed protein product; Voltage-gated potassium channel HBK2; voltage-gated potassium channel protein Kv1.6; Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.6; voltage-gated potassium channel subunit Kv2
          View more View less
          Gene Aliases: HBK2; KCNA6; KV1.6; MK1.6; PPP1R96
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P17658, (Mouse) Q61923
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3742, (Mouse) 16494, (Rat) 64358
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity potassium channel activity protein binding voltage-gated ion channel activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential ion transport potassium ion transport ion transmembrane transport protein homooligomerization transmembrane transport potassium ion transmembrane transport transport regulation of ion transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline