    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SCN2A Antibodies
          Antibodies Inc
          Nav1.2 Na+ Channel Monoclonal Antibody (K69/3), FL490
          View all (13) SCN2A antibodies
          Tech Support
          Cite Nav1.2 Na+ Channel Monoclonal Antibody (K69/3), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Nav1.2 Na+ Channel Monoclonal Antibody (K69/3), FL490
          Product Details
          75-024-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Cat, Human, Mouse, Non-human primate, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K69/3
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1882-2005 (cytoplasmic C-terminus) of rat rat Nav1.2 (accession number P04775) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Voltage-gated sodium channels are selective ion channels that regulate the permeability of sodium ions in excitable cells. During the propagation of an action potential, sodium channels allow an influx of sodium ions, which rapidly depolarize the cell. The alpha subunits of sodium channels type I and III are predominantly expressed in neuronal cell bodies and proximal processes, while type II alpha subunits are more abundant along axons. The beta1 subunit of sodium channel type I is expressed in brain, skeletal and cardiac muscle. In the brain, beta1 and beta2 are highly expressed in Purkinje cells, and beta1 is also expressed in the pyramidal cells of the deep cerebellar nuclei. Impaired voltage-gated sodium channels lead to a number of diseases including myotonia.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alternative product; Brain Type II; HBSC II; RIIA sodium channel protein; Sodium channel protein brain II subunit alpha; Sodium channel protein type 2 subunit alpha; Sodium channel protein type II subunit alpha; sodium channel protein, brain II subunit alpha; sodium channel protein, brain type 2 alpha subunit; sodium channel voltage-gated type II alpha polypeptide; sodium channel, voltage-gated, type 2, alpha 1 polypeptide; sodium channel, voltage-gated, type 2, alpha 1 subunit; sodium channel, voltage-gated, type II, alpha 1; sodium channel, voltage-gated, type II, alpha 1 polypeptide; sodium channel, voltage-gated, type II, alpha 2 polypeptide; sodium channel, voltage-gated, type II, alpha polypeptide 1; sodium channel, voltage-gated, type II, alpha subunit; unnamed protein product; voltage-gated sodium channel subtype II; Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.2; voltage-gated sodium channel type II alpha subunit
          View more View less
          Gene Aliases: 6430408L10; A230052E19Rik; BFIC3; BFIS3; BFNIS; DEE11; EA9; EIEE11; HBA; HBSCI; HBSCII; Na(v)1.2; NAC2; NachII; Nav1.2; RII/RIIA; RNSCPIIR; SCN; SCN2A; SCN2A1; SCN2A2; ScpII
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q99250, (Rat) P04775, (Mouse) B1AWN6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6326, (Rat) 24766, (Mouse) 110876
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated sodium channel activity cation channel activity sodium channel activity protein binding calmodulin binding sodium ion binding leucine zipper domain binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential ion transport sodium ion transport nervous system development memory intrinsic apoptotic signaling pathway in response to osmotic stress neuronal action potential ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport myelination neuron apoptotic process transmembrane transport cellular response to hypoxia cardiac muscle cell action potential involved in contraction regulation of ion transmembrane transport membrane depolarization during action potential
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline