  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SNAPAP Antibodies
          Antibodies Inc
          Snapin/SNAPAP Monoclonal Antibody (L8/15), FL594
          View all (12) SNAPAP antibodies
          Tech Support
          Cite Snapin/SNAPAP Monoclonal Antibody (L8/15), FL594
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          Snapin/SNAPAP Monoclonal Antibody (L8/15), FL594
          Product Details
          75-045-FL594
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L8/15
          Immunogen
          Synthetic peptide of amino acids 115-136 of human snapin (KETARRRAMLDSGIYPPGSPGK; accession number Q95295).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL594 FL594 FL594
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          594/615 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a coiled-coil-forming protein that associates with the SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein attachment protein receptor) complex of proteins and the BLOC-1 (biogenesis of lysosome-related organelles) complex. Biochemical studies have identified additional binding partners. As part of the SNARE complex, it is required for vesicle docking and fusion and regulates neurotransmitter release. The BLOC-1 complex is required for the biogenesis of specialized organelles such as melanosomes and platelet dense granules. Mutations in gene products that form the BLOC-1 complex have been identified in mouse strains that are models of Hermansky-Pudlak syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: biogenesis of lysosomal organelles complex-1, subunit 7; biogenesis of lysosome-related organelles complex 1 subunit 7; BLOC-1 related complex subunit 3; BLOC-1 subunit 7; SNAP-25-binding protein; SNARE associated protein snapin; SNARE-associated protein; synaptosomal-associated protein 25 binding protein; synaptosomal-associated protein 25-binding protein; synaptosomal-associated protein, 25 kDa, binding protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 25kDa; BLOC1S7; BLOS7; BORCS3; NEDBAC; Snap25bp; SNAPAP
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O95295, (Rat) P60192, (Mouse) Q9Z266
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 23557, (Rat) 295217, (Mouse) 20615
          View more View less
          Function(s)
          SNARE binding protein binding protein binding, bridging
          Process(es)
          intracellular protein transport lysosome organization lysosomal lumen acidification chemical synaptic transmission anterograde axonal transport retrograde axonal transport endosome to lysosome transport negative regulation of neuron projection development synaptic vesicle exocytosis synaptic vesicle maturation insulin secretion neuron projection development protein complex localization synaptic vesicle fusion to presynaptic active zone membrane lysosome localization synaptic vesicle transport anterograde synaptic vesicle transport protein maturation terminal button organization autophagosome maturation late endosome to lysosome transport regulation of synaptic vesicle exocytosis neurotransmitter secretion melanosome organization regulation of endosome size regulation of lysosome size organelle transport along microtubule positive regulation of late endosome to lysosome transport calcium ion regulated exocytosis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-79565875f6-l699q:80/100.66.79.160:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline