  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KCC2 Antibodies
          Antibodies Inc
          KCC2 Monoclonal Antibody (N1/66), FL594
          View all (30) KCC2 antibodies
          Tech Support
          Cite KCC2 Monoclonal Antibody (N1/66), FL594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          KCC2 Monoclonal Antibody (N1/66), FL594
          Product Details
          75-050-FL594
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Chicken, Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N1/66
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 932-1043 (intracellular carboxyl terminus) of rat KCC2b (accession number Q63633) produced recombinantly in E. Coli.
          View immunogen
          Conjugate
          FL594 FL594 FL594
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          594/615 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Mediates electroneutral potassium-chloride cotransport in mature neurons. Transport occurs under isotonic conditions, but is activated 20-fold by cell swelling. Important for Cl(-) homeostasis in neurons.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2; erythroid K-Cl cotransporter 2; Furosemide-sensitive K-Cl cotransporter; hKCC2; K-Cl cotransporter 2; KCC 2; KCC2a variant 1; KCC2a-S25 variant 1; KCC2b variant 2; mKCC2; Neuronal K-Cl cotransporter; neuronal-specific K-Cl cotransporter; rKCC2; S12A5; solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5; Solute carrier family 12 member 5; solute carrier family 12, member 5; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DEE34; EIEE34; EIG14; hKCC2; KCC2; KIAA1176; mKIAA1176; SLC12A5
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9H2X9, (Mouse) Q80TI5, (Rat) Q63633
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Chicken) 777252, (Human) 57468, (Mouse) 57138, (Rat) 171373
          View more View less
          Function(s)
          ammonium transmembrane transporter activity chloride transmembrane transporter activity symporter activity cation:chloride symporter activity potassium:chloride symporter activity protein kinase binding transmembrane transporter activity metal ion binding protein binding secondary carrier transporter
          Process(es)
          ion transport potassium ion transport chloride transport cell volume homeostasis hypotonic response chemical synaptic transmission learning response to xenobiotic stimulus cellular chloride ion homeostasis developmental process multicellular organism growth thermosensory behavior intracellular pH reduction chloride ion homeostasis potassium ion homeostasis transmembrane transport dendritic spine development potassium ion transmembrane transport ammonium transmembrane transport postsynaptic neurotransmitter receptor diffusion trapping regulation of postsynapse assembly chloride transmembrane transport potassium ion import across plasma membrane transport organic cation transport ammonium transport response to drug cation transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0