  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CaV1.2 Antibodies
          Antibodies Inc
          Cav1.2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (L57/46), FL650
          View all (30) CaV1.2 antibodies
          Tech Support
          Cite Cav1.2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (L57/46), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Cav1.2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (L57/46), FL650
          Product Details
          75-053-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Guinea pig, Human, Mouse, Rabbit, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L57/46
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1507-1733 (intracellular carboxyl terminus) of rabbit Cav1.2 (accession number P15381) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          CACNA1C encodes an alpha-1 subunit of a voltage-dependent calcium channel. Calcium channels mediate the influx of calcium ions into the cell upon membrane polarization. The alpha-1 subunit consists of 24 transmembrane segments and forms the pore through which ions pass into the cell. The calcium channel consists of a complex of alpha-1, alpha-2/delta, beta, and gamma subunits in a 1:1:1:1 ratio. There are multiple isoforms of each of these proteins, either encoded by different genes or the result of alternative splicing of transcripts. The protein encoded by CACNA1C binds to and is inhibited by dihydropyridine. Alternative splicing results in many transcript variants encoding different proteins.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: brain class C; CaCB receptor; CACB-receptor; CACH3; CACN4; CACNA 1D; CACNA1C intronic transcript 2; CACNA1C intronic transcript 2 (non-protein coding); CACNL1A2; calcium channel voltage-dependent alpha1c subunit; calcium channel, cardic dihydropyridine-sensitive, alpha-1 subunit; Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, isoform 1, cardiac muscle; calcium channel, voltage-dependent, alpha 1C subunit; calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit; CaV1.2; DHP receptor; DHPR, alpha-1 subunit; L-type calcium channel alpha-1 subunit; L-type voltage-dependent calcium channel alpha-1 subunit; long-NT; LTCC; MBC; MELC-CC; MGC120730; Mouse brain class C; neuronal voltage-gated calcium channel alpha 1C subunit; Rat brain class C; RBC; skeletal muscle-specific calcium channel; smooth muscle calcium channel blocker; Smooth muscle calcium channel blocker receptor; unnamed protein product; voltage-dependent L-type Ca2+ channel alpha 1 subunit; Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1C; Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.2
          View more View less
          Gene Aliases: CACB; CACH2; CACN2; CACNA1C; CACNA1C-IT2; CACNL1A1; CaV1.2; CCHL1A1; D930026N18Rik; LQT8; MBC; MELC-CC; NEDHLSS; RATIVS302; TS; TS. LQT8
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13936, (Rabbit) P15381, (Mouse) Q01815, (Guinea pig) O35505, (Rat) P22002
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100144322, (Human) 775, (Rabbit) 100101555, (Mouse) 12288, (Guinea pig) 100135490, (Rat) 24239
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated calcium channel activity calcium channel activity protein binding calmodulin binding high voltage-gated calcium channel activity metal ion binding alpha-actinin binding voltage-gated calcium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential voltage-gated calcium channel activity involved in AV node cell action potential voltage-gated ion channel activity enzyme binding protein domain specific binding ion channel binding protein phosphatase 2A binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          immune system development ion transport calcium ion transport muscle contraction positive regulation of cytosolic calcium ion concentration heart development regulation of cardiac muscle contraction by regulation of the release of sequestered calcium ion ion transmembrane transport embryonic forelimb morphogenesis camera-type eye development positive regulation of adenylate cyclase activity positive regulation of muscle contraction transmembrane transport calcium ion transport into cytosol cardiac conduction calcium ion transmembrane transport via high voltage-gated calcium channel calcium ion transmembrane transport cardiac muscle cell action potential involved in contraction membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential membrane depolarization during AV node cell action potential cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction regulation of heart rate by cardiac conduction calcium ion import across plasma membrane regulation of ventricular cardiac muscle cell action potential membrane depolarization during atrial cardiac muscle cell action potential transport cellular calcium ion homeostasis smooth muscle contraction chemical synaptic transmission adult walking behavior regulation of blood pressure visual learning calcium ion regulated exocytosis regulation of vasoconstriction insulin secretion growth hormone secretion regulation of ion transmembrane transport glucose homeostasis regulation of organ growth smooth muscle contraction involved in micturition calcium ion import membrane depolarization during action potential
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline