  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          Disclaimer
          • Primary Antibodies ›
          • STMN2 Antibodies
          Antibodies Inc
          SCG10/Stathmin-2 Monoclonal Antibody (L5/1), FL490
          View all (28) STMN2 antibodies
          Tech Support
          Cite SCG10/Stathmin-2 Monoclonal Antibody (L5/1), FL490
          SCG10/Stathmin-2 Monoclonal Antibody (L5/1), FL490
          Product Details
          75-063-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L5/1
          Immunogen
          Synthetic peptide 155-179 C-terminus of rat SCG10 (ERLQEKERHAAEVRRNKELQVELSG; accession number P21818).
          View immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          STMN2, also known as SCG-10, is a neuronal growth-associated protein that shares significant amino acid sequence similarity with the phosphoprotein stathmin. STMN2 may play a role in neuronal differentiation, and in modulating membrane interaction with the cytoskeleton during neurite outgrowth. Reductions in the expression of this gene have been associated with Down's syndrome and Alzheimer's disease.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: neuron-specific growth-associated protein; neuronal growth-associated protein (silencer element); Protein SCG10; SGC10; Stathmin-2; stathmin-like 2; superior cervical ganglia, neural specific 10; Superior cervical ganglion-10 protein; superiorcervical ganglia, neural specific 10
          View more View less
          Gene Aliases: AI159727; SCG10; SCGN10; Stmb2; STMN2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q93045, (Rat) P21818, (Mouse) P55821
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 11075, (Rat) 84510, (Mouse) 20257
          View more View less
          Function(s)
          protein binding tubulin binding calcium-dependent protein binding
          Process(es)
          negative regulation of microtubule depolymerization positive regulation of neuron projection development negative regulation of neuron projection development negative regulation of microtubule polymerization positive regulation of microtubule depolymerization cellular response to nerve growth factor stimulus microtubule depolymerization neuron projection development regulation of cytoskeleton organization regulation of microtubule polymerization or depolymerization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0