  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CACNB2 Antibodies
          Antibodies Inc
          Cavbeta2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N8B/1), FL490
          View all (34) CACNB2 antibodies
          Tech Support
          Cite Cavbeta2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N8B/1), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Cavbeta2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N8B/1), FL490
          Product Details
          75-065-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N8B/1
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 189-205 of rat Cav2 (RSPKPSANSVTSPHSKE; accession number A0A0G2JSZ0).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The expression of multiple classes of voltage dependent calcium channels (VDCCs) allows neurons to tailor calcium signaling to functionally discrete cellular regions. Although N-Type VDCCs exist before birth which is consistent with a role in migration, most N-Type VDCCs subunit expression is postnatal and is important in the genesis of synaptic transmission in discrete hippocampal fields.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CAB1; CAB2; CACNLB1; Calcium channel voltage-dependent subunit beta 2; calcium channel, voltage-dependent, beta 2 subunit; CCHLB1; Lambert-Eaton myasthenic syndrome antigen B; MGC138502; MGC138504; MGC41896; myasthenic (Lambert-Eaton) syndrome antigen B; MYSB; unnamed protein product; Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-2; voltage-gated calcium channel beta2 subunit transcript variant X13
          View more View less
          Gene Aliases: AW060387; CAB2; CACNB2; CACNLB2; CAVB2; Cavbeta2; Cchb2; MYSB
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q08289, (Mouse) Q8CC27, (Rat) Q8VGC3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 783, (Mouse) 12296, (Rat) 116600
          View more View less
          Function(s)
          voltage-gated calcium channel activity calcium channel activity protein binding high voltage-gated calcium channel activity actin filament binding voltage-gated calcium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential voltage-gated calcium channel activity involved in AV node cell action potential voltage-gated calcium channel activity involved in regulation of presynaptic cytosolic calcium levels voltage-gated ion channel activity calcium channel regulator activity protein kinase binding protein domain specific binding phosphoprotein binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          ion transport calcium ion transport chemical synaptic transmission neuromuscular junction development visual perception ion transmembrane transport positive regulation of muscle contraction positive regulation of calcium ion transport calcium ion import calcium ion transmembrane transport protein localization to plasma membrane membrane depolarization during AV node cell action potential regulation of heart rate by cardiac conduction membrane depolarization during atrial cardiac muscle cell action potential regulation of presynaptic cytosolic calcium ion concentration positive regulation of calcium ion transmembrane transport via high voltage-gated calcium channel transport regulation of ion transmembrane transport regulation of voltage-gated calcium channel activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline