  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • VGLUT2 Antibodies
          Antibodies Inc
          VGlut2 Monoclonal Antibody (N29/29), FL550
          View all (22) VGLUT2 antibodies
          Tech Support
          Cite VGlut2 Monoclonal Antibody (N29/29), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          VGlut2 Monoclonal Antibody (N29/29), FL550
          Product Details
          75-067-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Chordate, Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N29/29
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 501-582 (cytoplasmic C-terminus) of rat VGlut2 (accession number Q9JI12) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          VGLU2 mediates the uptake of glutamate into synaptic vesicles at presynaptic nerve terminals of excitatory neural cells. This protein may also mediate the transport of inorganic phosphate.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: differentation-associated Na-dependent inorganic phosphate cotransporter; Differentiation-associated BNPI; Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter; differentiation-associated Na-dependent inorganic phosphate cotransporter; solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 6; solute carrier family 17 (vesicular glutamate transporter), member 6; Solute carrier family 17 member 6; unnamed protein product; Vesicular glutamate transporter 2; VGlU2; VGluT2
          View more View less
          Gene Aliases: 2900073D12Rik; DNPI; SLC17A6; VGLUT2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9P2U8, (Mouse) Q8BLE7, (Rat) Q9JI12
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 57084, (Mouse) 140919, (Rat) 84487
          View more View less
          Function(s)
          chloride channel activity L-glutamate transmembrane transporter activity neurotransmitter transporter activity sodium:phosphate symporter activity secondary active transmembrane transporter activity symporter activity antiporter activity potassium:proton antiporter activity transmembrane transporter activity L-glutamate uniporter activity secondary carrier transporter
          Process(es)
          ion transport sodium ion transport phosphate ion transport chloride transport neurotransmitter transport L-glutamate transport ion transmembrane transport synaptic transmission, glutamatergic sodium ion transmembrane transport sodium-dependent phosphate transport regulation of synapse structure or activity L-glutamate import phosphate ion homeostasis transmembrane transport potassium ion transmembrane transport neurotransmitter loading into synaptic vesicle chloride transmembrane transport hydrogen ion transmembrane transport hyaloid vascular plexus regression neurotransmitter uptake transport L-glutamate transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline