  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KCNMB2 Antibodies
          Antibodies Inc
          BKbeta2 K+ Channel Monoclonal Antibody (N53/32), FL490
          View all (9) KCNMB2 antibodies
          Tech Support
          Cite BKbeta2 K+ Channel Monoclonal Antibody (N53/32), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          BKbeta2 K+ Channel Monoclonal Antibody (N53/32), FL490
          Product Details
          75-087-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N53/32
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-41 (N-terminus) and 218-235 (C-terminus) of mouse BKBeta2 (accession number Q9CZM9) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          MaxiK channels are large conductance, voltage and calcium-sensitive potassium channels which are fundamental to the control of smooth muscle tone and neuronal excitability. MaxiK channels can be formed by 2 subunits: the pore-forming alpha subunit and the modulatory beta subunit. The protein encoded by this gene is an auxiliary beta subunit which decreases the activation time of MaxiK alpha subunit currents. Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene. Additional variants are discussed in the literature, but their full length nature has not been described.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: big potassium channel beta subunit 2; BK channel beta subunit 2; BK channel subunit beta-2; BKbeta2; calcium-activated potassium channel beta 2; Calcium-activated potassium channel subunit beta-2; Calcium-activated potassium channel, subfamily M subunit beta-2; Charybdotoxin receptor subunit beta-2; hbeta2; Hbeta3; hCG1646471; hKCNMB2; large conductance (BK) potassium channel beta2 subunit; K(VCA)beta-2; large conductance calcium-activated potassium channel beta 2 subunit; large-conductance Ca2+-activated K+ channel beta2 subunit; Maxi K channel subunit beta-2; MaxiK channel beta 2 subunit; MaxiK channel beta-subunit 2; modulatory subunit of the voltage and Ca2+ activated K+ (MaxiK) channel; potassium channel subfamily M regulatory beta subunit 2; potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M, beta member 2; Rbeta3; Slo-beta-2; Slo-beta2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2700049B16Rik; 3110031N04Rik; Kcmb2; KCNMB2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9Y691, (Mouse) Q9CZM9, (Rat) Q811Q0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10242, (Mouse) 72413, (Rat) 294961
          View more View less
          Function(s)
          potassium channel activity protein binding ion channel inhibitor activity calcium-activated potassium channel activity potassium channel regulator activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential detection of calcium ion ion transport potassium ion transport neuronal action potential regulation of vasoconstriction ion transmembrane transport potassium ion transmembrane transport transport chemical synaptic transmission
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline