  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NMDAR2B Antibodies
          Antibodies Inc
          GluN2B/NR2B Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (N59/20)
          View all (60) NMDAR2B antibodies
          Tech Support
          Cite GluN2B/NR2B Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (N59/20)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          GluN2B/NR2B Glutamate Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          GluN2B/NR2B Glutamate Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          GluN2B/NR2B Glutamate Receptor Antibody (75-097) in IHC (F)
          Adult rat hippocampus immunofluorescence under standard protocol (left) and with antigen retrieval via pepsin pretreatment (right). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GluN2B/NR2B Glutamate Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          GluN2B/NR2B Glutamate Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          GluN2B/NR2B Glutamate Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          GluN2B/NR2B Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (N59/20)
          Product Details
          75-097
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N59/20
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 20-271 (extracellular N-terminus) of rat NR2B (accession number Q00960) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          NMDAR2B is a member of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) class of ionotropic glutamate receptors. NMDA receptors (NMDAR) have been shown to be involved in long-term potentiation, an activity-dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDAR play a role in neuronal development and has been implicated in several disorders of the central nervous system including Alzheimer's Disease, epilepsy and ischemic neuronal cell death. Overexpression of the NR2B subunit of the receptor has been associated with increases in learning and memory while aged, memory impaired animals have deficiencies in NR2B expression. Tyr1472 on NR2B is phosphorylated and this may lead to the increased expression of the NMDAR at the synapse that plays a role in synaptic plasticity. NMDR2B is a heterotrimer comprised of seven enetically encoded and differentially expressed subunits that include NR1, NR2 and NR3. Diseases associated with the dysfunction of NMDAR2B include epileptic encephalopathy, autosomal dominant 6-related mental retardation.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: GluN2B; GluN2B(alt_5'UTR); GluRepsilon2; Glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-2; glutamate receptor; Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2B; glutamate receptor subunit epsilon-2; glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B; glutamate receptor, ionotropic, NMDA2B; GRIN 2B; HGNC:4586; hNR 3; MGC142178; MGC142180; N-methyl D-aspartate receptor 2B; N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B; N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3; NMDAR2B; NMDE2; NME2; NR2B; NR3
          View more View less
          Gene Aliases: AW490526; DEE27; EIEE27; GluN2B; GRIN2B; hNR3; MRD6; NMDAR2B; NR2B; NR3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13224, (Mouse) Q01097, (Rat) Q00960
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2904, (Mouse) 14812, (Rat) 24410
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding NMDA glutamate receptor activity ion channel activity protein binding zinc ion binding ligand-gated ion channel activity glycine binding glutamate binding glutamate-gated calcium ion channel activity signaling receptor activity metal ion binding ligand-gated monoatomic ion channel activity involved in regulation of presynaptic membrane potential transmitter-gated ion channel activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential receptor activity ionotropic glutamate receptor activity receptor binding interleukin-1 receptor binding extracellular-glutamate-gated ion channel activity cation channel activity calcium channel activity beta-catenin binding drug binding D2 dopamine receptor binding ionotropic glutamate receptor binding neurotransmitter binding protein heterodimerization activity cell adhesion molecule binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          ion transport glutamate receptor signaling pathway chemical synaptic transmission brain development learning or memory calcium-mediated signaling ion transmembrane transport ionotropic glutamate receptor signaling pathway synaptic transmission, glutamatergic regulation of membrane potential response to ethanol regulation of synaptic plasticity regulation of neuronal synaptic plasticity protein heterotetramerization positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic excitatory postsynaptic potential long-term synaptic potentiation calcium ion transmembrane import into cytosol cation transmembrane transport excitatory chemical synaptic transmission regulation of presynaptic membrane potential negative regulation of dendritic spine maintenance regulation of cation transmembrane transport positive regulation of excitatory postsynaptic potential action potential behavioral fear response in utero embryonic development startle response suckling behavior transport cation transport calcium ion transport sensory organ development learning memory associative learning embryo development regulation of protein kinase A signaling positive regulation of cell death positive regulation of glutamate secretion fear response receptor clustering regulation of MAPK cascade regulation of long-term neuronal synaptic plasticity behavioral response to pain rhythmic process positive regulation of synaptic transmission detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain regulation of postsynaptic membrane potential calcium ion transmembrane transport response to amphetamine long-term memory response to mechanical stimulus response to toxic substance response to carbohydrate response to manganese ion cellular response to magnesium starvation response to organic cyclic compound response to amine hippocampus development cerebral cortex development response to magnesium ion multicellular organismal response to stress response to cytokine response to cocaine response to calcium ion response to methylmercury response to electrical stimulus response to other organism response to growth hormone response to fungicide cellular response to amino acid stimulus cellular response to manganese ion cellular response to dsRNA cellular response to growth factor stimulus cellular response to lipid cellular response to organic cyclic compound
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline