  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KV3.4 (KCNC4) Antibodies
          Antibodies Inc
          Kv3.4 K+ Channel Monoclonal Antibody (N72/16), FL490
          View all (10) KV3.4 (KCNC4) antibodies
          Tech Support
          Cite Kv3.4 K+ Channel Monoclonal Antibody (N72/16), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Kv3.4 K+ Channel Monoclonal Antibody (N72/16), FL490
          Product Details
          75-112-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N72/16
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 175-192 of rat Kv3.4 (accession number Q63734).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: GDEAGDDERE LALQRLGP
          Target Information
          The Shaker gene family of Drosophila encodes components of voltage-gated potassium channels and is comprised of four subfamilies. Based on sequence similarity, this gene is similar to the Shaw subfamily. The protein encoded by this gene belongs to the delayed rectifier class of channel proteins and is an integral membrane protein that mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes. It generates atypical voltage-dependent transient current that may be important for neuronal excitability. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: K+ channel subunit; KSHIIIC; MGC126818; potassium channel, voltage gated Shaw related subfamily C, member 4; potassium voltage gated channel, Shaw-related subfamily, member 4; Potassium voltage-gated channel subfamily C member 4; potassium voltage-gated channel subfamily C member 4 (Voltage-gated potassium channel subunit Kv3.4) (Raw3); potassium voltage-gated channel, Shaw-related subfamily, member 4; Raw3; Voltage-gated potassium channel KCNC4; Voltage-gated potassium channel subunit Kv3.4
          View more View less
          Gene Aliases: AI850292; C1orf30; HKSHIIIC; KCNC4; Kcr2-4; KSHIIIC; KV3.4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q03721, (Mouse) Q8R1C0, (Rat) Q63734
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3749, (Mouse) 99738, (Rat) 684516
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity potassium channel activity protein binding gated channel activity metal ion binding voltage-gated ion channel activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential ion transport potassium ion transport chemical synaptic transmission ion transmembrane transport protein homooligomerization transmembrane transport potassium ion transmembrane transport transport regulation of ion transmembrane transport regulation of neurotransmitter secretion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline