  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MESDC2 Antibodies
          Antibodies Inc
          MESD Monoclonal Antibody (N88/12), FL650
          View all (14) MESDC2 antibodies
          Tech Support
          Cite MESD Monoclonal Antibody (N88/12), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          MESD Monoclonal Antibody (N88/12), FL650
          Product Details
          75-129-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:1,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N88/12
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 30-95 and 118-180 (lacking VSD domain) of mouse MESD (accession number Q9ERE7) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          MESDC2 chaperone specifically assisting the folding of beta-propeller/EGF modules within the family of low-density lipoprotein receptors (LDLRs). Acts as a modulator of the Wnt pathway through chaperoning the coreceptors of the canonical Wnt pathway, LRP5 and LRP6, to the plasma membrane. Essential for specification of embryonic polarity and mesoderm induction. Plays an essential role in neuromuscular junction (NMJ) formation by promoting cell-surface expression of LRP4. May regulate phagocytosis of apoptotic retinal pigment epithelium (RPE) cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: KIAA0081; LDLR chaperone MESD; LRP chaperone MESD; mesoderm development candiate 2; Mesoderm development candidate 2; Mesoderm development LRP chaperone MESD; Mesoderm development protein; Renal carcinoma antigen NY-REN-61; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2210015O11Rik; AW537813; BOCA; KIAA0081; MESD; MESDC2; MESDM; mKIAA0081; msd; OI20; UNQ1911/PRO4369
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14696, (Mouse) Q9ERE7, (Rat) Q5U2R7
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 23184, (Mouse) 67943, (Rat) 308796
          View more View less
          Function(s)
          protein binding identical protein binding protein binding involved in protein folding low-density lipoprotein particle receptor binding
          Process(es)
          protein folding mesoderm development Wnt signaling pathway protein localization to cell surface ossification phagocytosis positive regulation of Wnt signaling pathway protein localization to plasma membrane positive regulation of skeletal muscle acetylcholine-gated channel clustering
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline