  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ATP7B Antibodies
          Antibodies Inc
          Copper ATPase 2 (Wilson's Disease Protein) Monoclonal Antibody (L62/29), FL550
          View all (32) ATP7B antibodies
          Tech Support
          Cite Copper ATPase 2 (Wilson's Disease Protein) Monoclonal Antibody (L62/29), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Copper ATPase 2 (Wilson's Disease Protein) Monoclonal Antibody (L62/29), FL550
          Product Details
          75-143-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L62/29
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 3-21 (cytoplasmic N- terminus) of human Copper-transporting ATPase 2 (accession number P35670).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          This gene is a member of the P-type cation transport ATPase family and encodes a protein with several membrane-spanning domains, an ATPase consensus sequence, a hinge domain, a phosphorylation site, and at least 2 putative copper-binding sites. This protein functions as a monomer, exporting copper out of the cells, such as the efflux of hepatic copper into the bile. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms with distinct cellular localizations, have been characterized. Mutations in this gene have been associated with Wilson disease (WD).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATPase, Cu(2+)- transporting, beta polypeptide; ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide; ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide (same as Wilson disease); Copper pump 2; copper transport protein; mutant protein; Copper-transporting ATPase 2; copper-transporting protein ATP7B; ORF; PINA gene, promoter; pineal night-specific ATPase; putative; RP11-327P2.1; RP11-327P2.3; toxic milk; unnamed protein product; Wilson disease-associated protein; Wilson disease-associated protein homolog; Wilson protein
          View more View less
          Gene Aliases: Atp7a; ATP7B; Hts; PINA; PWD; tx; WC1; WD; WND
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P35670, (Mouse) Q64446
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 540, (Rat) 24218, (Mouse) 11979
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding copper ion transmembrane transporter activity copper ion binding protein binding ATP binding ATPase activity cation-transporting ATPase activity copper-transporting ATPase activity metal ion binding P-type monovalent copper transporter activity copper-exporting ATPase activity zinc ion binding hydrolase activity primary active transporter
          Process(es)
          ion transport cation transport copper ion transport cellular copper ion homeostasis cellular zinc ion homeostasis lactation copper ion import ion transmembrane transport response to copper ion sequestering of calcium ion protein maturation establishment of localization in cell copper ion export viral translational frameshifting drug transmembrane export circadian rhythm metabolic process response to zinc ion intracellular copper ion transport metal ion transport copper ion transmembrane transport response to cAMP cation transmembrane transport transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline