  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Ankyrin B Antibodies
          Antibodies Inc
          Ankyrin-B Monoclonal Antibody (N105/13), FL490
          View all (18) Ankyrin B antibodies
          Tech Support
          Cite Ankyrin-B Monoclonal Antibody (N105/13), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Ankyrin-B Monoclonal Antibody (N105/13), FL490
          Product Details
          75-144-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine, Guinea pig, Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N105/13
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 203-496 of human Ankyrin-B (accession number Q01484) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          This gene encodes a member of the ankyrin family of proteins that link the integral membrane proteins to the underlying spectrin-actin cytoskeleton. Ankyrins play key roles in activities such as cell motility, activation, proliferation, contact and the maintenance of specialized membrane domains. Most ankyrins are typically composed of three structural domains: an amino-terminal domain containing multiple ankyrin repeats; a central region with a highly conserved spectrin binding domain; and a carboxy-terminal regulatory domain which is the least conserved and subject to variation. The protein encoded by this gene is required for targeting and stability of Na/Ca exchanger 1 in cardiomyocytes. Mutations in this gene cause long QT syndrome 4. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been described.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ANK-2; ank2; ankyrin 2, brain; ankyrin 2, neuronal; ankyrin 3, epithelial; ankyrin B; ankyrin, brain; Ankyrin-2; ankyrin-2, nonerythrocytic; Ankyrin-B; Brain ankyrin; Non-erythroid ankyrin; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AI835472; ANK-2; ANK2; Ank3; ANKB; AW491075; brank-2; CFAP87; FAP87; LQT4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q01484, (Mouse) Q8C8R3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 287, (Mouse) 109676, (Rat) 362036
          View more View less
          Function(s)
          structural constituent of cytoskeleton protein binding cytoskeletal adaptor activity enzyme binding protein kinase binding spectrin binding protein binding, bridging ion channel binding ATPase binding channel activator activity potassium channel activator activity phosphorylation-dependent protein binding potassium channel regulator activity membrane traffic protein scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          regulation of heart rate atrial septum development cellular calcium ion homeostasis endocytosis cytoskeleton organization signal transduction nervous system development protein localization positive regulation of gene expression regulation of cardiac muscle contraction by regulation of the release of sequestered calcium ion regulation of cardiac muscle contraction by calcium ion signaling protein transport paranodal junction assembly regulation of protein stability T-tubule organization protein localization to cell surface protein localization to M-band protein localization to T-tubule protein stabilization regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol response to methylmercury regulation of calcium ion transport positive regulation of calcium ion transport regulation of cardiac muscle contraction regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization sarcoplasmic reticulum calcium ion transport protein localization to endoplasmic reticulum protein localization to plasma membrane regulation of cardiac muscle cell contraction ventricular cardiac muscle cell action potential atrial cardiac muscle cell action potential SA node cell action potential membrane depolarization during SA node cell action potential atrial cardiac muscle cell to AV node cell communication SA node cell to atrial cardiac muscle cell communication regulation of heart rate by cardiac conduction regulation of SA node cell action potential regulation of atrial cardiac muscle cell action potential positive regulation of potassium ion import cellular protein localization regulation of apoptotic process positive regulation of potassium ion transport cardiac muscle contraction protein targeting to plasma membrane regulation of cardiac muscle cell membrane potential regulation of AV node cell action potential positive regulation of potassium ion transmembrane transporter activity regulation of calcium ion transmembrane transporter activity positive regulation of calcium ion transmembrane transporter activity regulation of cation channel activity positive regulation of cation channel activity protein localization to organelle
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline