    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GST Antibodies
          Antibodies Inc
          GST Monoclonal Antibody (N100/13), FL650
          View all (95) GST antibodies
          Tech Support
          Cite GST Monoclonal Antibody (N100/13), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          75-148-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Tag
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N100/13
          Immunogen
          Identified as off-target mAb in screen for anti-Stargazin Neuromabs (immunogen was GST fusion protein amino acids 204-323, cytoplasmic C-terminus, of mouse TARPGamma2). Target identified as GST by ELISA and immunoblot against other GST fusion proteins.
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          GST (Glutathione S-transferase) is a 26kDa protein, present in eukaryotes and in prokaryotes, where they catalyze a variety of reactions. Glutathione Stransferase is used to create the GST gene fusion system. This GST-fusion protein can then be purified from cells via its high affinity for glutathione. Fusion Proteins offer an important biological assay for direct protein-to-protein interactions. The GST gene fusion system has been introduced into numerous expression vectors.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Glutathione-S-Transferase; GST protein; GST Tag
          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          Korea flag icon
          Korea
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)
          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)
          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898
          ISMS Logo
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline