  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NLGN3 Antibodies
          Antibodies Inc
          Neuroligin-3 Monoclonal Antibody (N110/29), FL490
          View all (33) NLGN3 antibodies
          Tech Support
          Cite Neuroligin-3 Monoclonal Antibody (N110/29), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Neuroligin-3 Monoclonal Antibody (N110/29), FL490
          Product Details
          75-158-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N110/29
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 730-848 (intracellular C-terminus) of rat Neuroligin-3 (accession number AAA97871) produced recombinantly in E. Coli.
          View immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          This gene encodes a member of a family of neuronal cell surface proteins. Members of this family may act as splice site-specific ligands for beta-neurexins and may be involved in the formation and remodeling of central nervous system synapses. Mutations in this gene may be associated with autism and Asperger syndrome. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ASPGX1; AUTSX1; Gliotactin homolog; neuroligin 3 protein; Neuroligin-3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: A230085M13Rik; HNL3; KIAA1480; NL3; NLGN3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NZ94, (Mouse) Q8BYM5, (Rat) Q62889
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 54413, (Mouse) 245537, (Rat) 171297
          View more View less
          Function(s)
          protein binding signaling receptor activity neurexin family protein binding cell adhesion molecule binding scaffold protein binding receptor activity carboxylic ester hydrolase activity cell adhesion molecule
          Process(es)
          regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process receptor-mediated endocytosis cell adhesion neuron cell-cell adhesion chemical synaptic transmission synapse assembly learning adult behavior social behavior synaptic vesicle endocytosis axon extension modulation of synaptic transmission synapse organization positive regulation of synapse assembly positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic rhythmic synaptic transmission inhibitory postsynaptic potential vocalization behavior postsynaptic membrane assembly presynaptic membrane assembly presynapse assembly positive regulation of glutamate receptor signaling pathway positive regulation of excitatory postsynaptic potential visual learning oligodendrocyte differentiation regulation of synaptic transmission, glutamatergic excitatory postsynaptic potential positive regulation of dendritic spine development regulation of dendritic spine morphogenesis positive regulation of inhibitory postsynaptic potential regulation of long-term synaptic potentiation positive regulation of protein localization to synapse regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity regulation of terminal button organization positive regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline