  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • KV2.1 (KCNB1) Antibodies
          Antibodies Inc
          Kv2.1 K+ Channel Monoclonal Antibody (K39/25), FL650
          View all (28) KV2.1 (KCNB1) antibodies
          Tech Support
          Cite Kv2.1 K+ Channel Monoclonal Antibody (K39/25), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Kv2.1 K+ Channel Monoclonal Antibody (K39/25), FL650
          Product Details
          75-159-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K39/25
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 211-229 of rat Kv2.1 (accession number NP_037318).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: LPELQSLDEF GQSTDNPQL
          Target Information
          Mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes. Channels open or close in response to the voltage difference across the membrane, letting potassium ions pass in accordance with their electrochemical gradient.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Delayed rectifier potassium channel 1; DRK1; KCB1; mShab; potassium channel Kv2.1; potassium voltage gated channel, Shab-related subfamily, member 1; Potassium voltage-gated channel subfamily B member 1; potassium voltage-gated channel, Shab-related subfamily, member 1; Voltage-gated potassium channel subunit Kv2.1
          View more View less
          Gene Aliases: DEE26; DRK1; DRK1PC; KCNB1; Kcr1-1; Kv2.1; Shab
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14721, (Mouse) Q03717, (Rat) P15387
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3745, (Mouse) 16500, (Rat) 25736
          View more View less
          Function(s)
          SNARE binding ion channel activity voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity potassium channel activity protein binding outward rectifier potassium channel activity potassium channel regulator activity ion channel binding protein heterodimerization activity voltage-gated ion channel activity ubiquitin-like protein binding protein N-terminus binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential ion transport potassium ion transport exocytosis vesicle docking involved in exocytosis glutamate receptor signaling pathway positive regulation of norepinephrine secretion cellular response to nutrient levels positive regulation of catecholamine secretion ion transmembrane transport glucose homeostasis clustering of voltage-gated potassium channels positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis negative regulation of insulin secretion response to axon injury protein homooligomerization transmembrane transport cellular response to calcium ion cellular response to glucose stimulus potassium ion transmembrane transport protein localization to plasma membrane positive regulation of protein targeting to membrane potassium ion export across plasma membrane regulation of action potential positive regulation of long term synaptic depression response to L-glutamate regulation of motor neuron apoptotic process transport regulation of ion transmembrane transport protein oligomerization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0