  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • GSG2 Antibodies
          Antibodies Inc
          Haspin/GSG2 Monoclonal Antibody (N128A/2)
          View all (11) GSG2 antibodies
          Tech Support
          Cite Haspin/GSG2 Monoclonal Antibody (N128A/2)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Haspin/GSG2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Haspin/GSG2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Haspin/GSG2 Antibody (75-161) in ICC/IF
          Transfected cell immunofluorescence: COS cells expressing Myc-tagged human Haspin. Red = rabbit anti-Myc, Green = N128A/2, Blue = Hoechst nuclear stain. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Haspin/GSG2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Haspin/GSG2 Antibody in Western Blot (WB)
          Haspin/GSG2 Monoclonal Antibody (N128A/2)
          Product Details
          75-161
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N128A/2
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-798 (full-length) of human Haspin (accession number Q8TF76).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          GSG2 (haspin) is a conserved kinase required for mitosis. GSG2 phosphorylates histone H3 and is viewed as a potential therapeutic target for oncology. GSG2 is required for normal alignment of chromosomes at metaphase.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: germ cell associated 2, haspin; Germ cell-specific gene 2 protein; H-haspin; Haploid germ cell-specific nuclear protein kinase; haspin; Serine/threonine-protein kinase haspin; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: GSG2; HASPIN
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8TF76
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 83903
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity histone kinase activity histone kinase activity (H3-T3 specific) protein serine kinase activity
          Process(es)
          mitotic cell cycle chromatin organization chromatin remodeling protein phosphorylation mitotic sister chromatid cohesion mitotic spindle assembly checkpoint intracellular signal transduction chromosome organization protein localization to chromosome, centromeric region negative regulation of mitotic cell cycle phase transition
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0