  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ALDH1L1 Antibodies
          Antibodies Inc
          Aldh1L1 Monoclonal Antibody (N103/31), FL550
          View all (42) ALDH1L1 antibodies
          Tech Support
          Cite Aldh1L1 Monoclonal Antibody (N103/31), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Aldh1L1 Monoclonal Antibody (N103/31), FL550
          Product Details
          75-164-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N103/31
          Immunogen
          Protein amino acids 1-902 (full-length) of rat Aldh1L1 (accession number P28037) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          ALDH1L1 catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate, NADP, and water to tetrahydrofolate, NADPH, and carbon dioxide. The encoded protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family and is responsible for formate oxidation in vivo. Deficiencies in this gene can result in an accumulation of formate and subsequent methanol poisoning.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase; 10-FTHFDH; 10fTHF; 10FTHFDH; Aldehyde dehydrogenase family 1 member L1; Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase; DKFZp781N0997; FBP-CI; formyltetrahydrofolate dehydrogenase
          View more View less
          Gene Aliases: Aldh1l1; FDH; Fthfd
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) P28037
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 64392
          View more View less
          Function(s)
          aldehyde dehydrogenase (NAD) activity aldehyde dehydrogenase [NAD(P)+] activity methyltransferase activity formyltetrahydrofolate dehydrogenase activity oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor hydroxymethyl-, formyl- and related transferase activity protein complex binding aldehyde dehydrogenase (NADP+) activity dehydrogenase oxidoreductase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          one-carbon metabolic process biosynthetic process 10-formyltetrahydrofolate catabolic process methylation tetrahydrofolate biosynthetic process oxidation-reduction process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-b97mm:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0