  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SCN10A Antibodies
          Antibodies Inc
          Nav1.8 Na+ Channel Monoclonal Antibody (N134/12), FL550
          View all (19) SCN10A antibodies
          Tech Support
          Cite Nav1.8 Na+ Channel Monoclonal Antibody (N134/12), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Nav1.8 Na+ Channel Monoclonal Antibody (N134/12), FL550
          Product Details
          75-166-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N134/12
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1724-1956 (cytoplasmic C-terminus) of rat Nav1.8 (accession number Q62968) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Scn10a is a tetrodotoxin-resistant voltage-gated sodium channel alpha subunit. Epithelial sodium channels are amiloride-sensitive members of the Degenerin/epithelial sodium channel (Deg/ENaC) superfamily of ion channels. Scn10a mediates the voltage-dependent sodium ion permeability of excitable membranes. Assuming opened or closed conformations in response to the voltage difference across the membrane, Scn10a forms a sodium-selective channel through which sodium ions may pass in accordance with their electrochemical gradient. Scn10a also plays a role in neuropathic pain mechanisms. Structurally, members of Deg/ENaC superfamily of ion channels share organizational similarity in that they all possess two short intracellular amino and carboxyl termini, two short membrane spanning segments, and a large extracellular loop with a conserved cysteine-rich region. There are three homologous isoforms of the ENaC (alpha, beta, and gamma) protein. ENaC in the kidney, lung, and colon plays an essential role in trans-epithelial sodium and fluid balance. ENaC also mediates aldosterone-dependent sodium reabsorption in the distal nephron of the kidney, thus regulating blood pressure. ENaC is thought to be regulated, in part, through association with the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride ion channel. Gain-of-function mutations in beta- or gamma-ENaC can cause severe arterial hypertension (Liddels syndrome) and loss-of-function mutations in alpha- or beta-ENaC causes pseudohypoaldosteronism (PHA-1). Diseases associated with SCN10A include Episodic Pain Syndrome, Familial, 2 and Sodium Channelopathy-Related Small Fiber Neuropathy.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: mPN3; Peripheral nerve sodium channel 3; PN3; SCN10A/PN3; Sensory neuron sodium channel; Sodium channel protein type 10 subunit alpha; Sodium channel protein type X subunit alpha; sodium channel type X alpha polypeptide; sodium channel voltage-gated type X alpha polypeptide; sodium channel, voltage-gated, type 10, alpha polypeptide; sodium channel, voltage-gated, type X, alpha polypeptide; sodium channel, voltage-gated, type X, alpha subunit; voltage gated sodium channel; Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.8
          View more View less
          Gene Aliases: FEPS2; Na(V)1.8; Nav1.8; PN3; SCN10A; SNS
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9Y5Y9, (Rat) Q62968, (Mouse) Q6QIY3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6336, (Rat) 29571, (Mouse) 20264
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated sodium channel activity cation channel activity sodium channel activity ion channel binding voltage-gated monoatomic ion channel activity involved in regulation of presynaptic membrane potential protein binding voltage-gated ion channel activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          regulation of heart rate ion transport sodium ion transport sensory perception ion transmembrane transport regulation of ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport odontogenesis of dentin-containing tooth transmembrane transport regulation of cardiac muscle contraction regulation of atrial cardiac muscle cell membrane depolarization cardiac muscle cell action potential involved in contraction membrane depolarization during action potential AV node cell action potential bundle of His cell action potential regulation of presynaptic membrane potential neuronal action potential sensory perception of pain cardiac conduction AV node cell to bundle of His cell communication bundle of His cell to Purkinje myocyte communication transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline