  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SCN4B Antibodies
          Antibodies Inc
          Navbeta4 Na+ Channel Monoclonal Antibody (N168/6), FL650
          View all (14) SCN4B antibodies
          Tech Support
          Cite Navbeta4 Na+ Channel Monoclonal Antibody (N168/6), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Navbeta4 Na+ Channel Monoclonal Antibody (N168/6), FL650
          Product Details
          75-198-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N168/6
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 184-228 (cytoplasmic C-terminus) of rat Navbeta4 (accession number Q7M730) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The SCN4B protein modulates channel gating kinetics. Causes negative shifts in the voltage dependence of activation of certain alpha sodium channels, but does not affect the voltage dependence of inactivation. The protein has been found to be expressed at a high level in dorsal root ganglia, at a lower level in brain, spinal cord, skeletal muscle and heart. Defects in SCN4B are the cause of long QT syndrome type 10 (LQT10) [MIM:611819]. Long QT syndromes are heart disorders characterized by a prolonged QT interval on the ECG and polymorphic ventricular arrhythmias. They cause syncope and sudden death in response to exercise or emotional stress. They can present with a sentinel event of sudden cardiac death in infancy.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: sodium channel accessory subunit; sodium channel beta 4 subunit; Sodium channel regulatory subunit beta-4; sodium channel subunit beta-4; sodium channel, type 4, beta subunit; sodium channel, type IV, beta; sodium channel, type IV, beta polypeptide; voltage gated sodium channel beta 4 subunit
          View more View less
          Gene Aliases: Gm1471; Scn4b
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) Q7M730, (Mouse) Q7M729
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 315611, (Mouse) 399548
          View more View less
          Function(s)
          molecular_function voltage-gated sodium channel activity sodium channel regulator activity ion channel binding voltage-gated sodium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential voltage-gated ion channel activity sodium channel activity myelin protein
          Process(es)
          sodium ion transport biological_process positive regulation of sodium ion transport regulation of ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport cardiac muscle contraction regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization cardiac muscle cell action potential involved in contraction membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential AV node cell to bundle of His cell communication regulation of heart rate by cardiac conduction regulation of sodium ion transmembrane transporter activity transport ion transport AV node cell action potential
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline