  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MMACHC Antibodies
          Antibodies Inc
          MMACHC Monoclonal Antibody (N230/21), FL650
          View all (34) MMACHC antibodies
          Tech Support
          Cite MMACHC Monoclonal Antibody (N230/21), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          MMACHC Monoclonal Antibody (N230/21), FL650
          Product Details
          75-239-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N230/21
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-282 (full-length) of human MMACHC (accession number Q9Y4U1) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The exact function of the MMACHC protein is not known, however, its C-terminal region shows similarity to TonB, a bacterial protein involved in energy transduction for cobalamin (vitamin B12) uptake. Hence, it is postulated that this protein may have a role in the binding and intracellular trafficking of cobalamin. Mutations in this gene are associated with methylmalonic aciduria and homocystinuria type cblC.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Alkylcobalamin:glutathione S-alkyltransferase; CblC; Cyanocobalamin reductase (cyanide-eliminating); Cyanocobalamin reductase / alkylcobalamin dealkylase; methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) cblC type, with homocystinuria; Methylmalonic aciduria and homocystinuria type C protein; methylmalonic aciduria and homocystinuria type C protein homolog; MMACHC; RP11-291L19.3
          View more View less
          Gene Aliases: 1810037K07Rik; cblC; MMACHC
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9Y4U1, (Mouse) Q9CZD0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 25974, (Mouse) 67096
          View more View less
          Function(s)
          protein binding oxidoreductase activity transferase activity transferase activity, transferring alkyl or aryl (other than methyl) groups cobalamin binding demethylase activity cyanocobalamin reductase (cyanide-eliminating) activity protein homodimerization activity glutathione binding FAD binding molecular_function
          Process(es)
          cobalamin metabolic process glutathione metabolic process demethylation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline