  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Stargazin Antibodies
          Antibodies Inc
          TARPGamma2/Stargazin Monoclonal Antibody (N245/1), FL594
          View all (18) Stargazin antibodies
          Tech Support
          Cite TARPGamma2/Stargazin Monoclonal Antibody (N245/1), FL594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          TARPGamma2/Stargazin Monoclonal Antibody (N245/1), FL594
          Product Details
          75-242-FL594
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N245/1
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 203-323 (cytoplasmic C-terminus) of rat TARPGamma2 (accession number Q71RJ2) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL594 FL594 FL594
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          594/615 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Stargazin is a member of the transmembrane AMPAR regulatory proteins (TARP) family and is involved in glutamate receptor trafficking. It has been recently demonstrated that the interaction between stargazin and AMPA receptors is critical for the correct localization of the receptors at the synapse. Phosphorylation of the stargazin protein at Thr 321 by Protein Kinase A regulates its interaction with PSD-95 and synaptic targeting of AMPA receptors.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CaV gamma 2; MGC123981; MGC138502; MGC138504; Neuronal voltage-gated calcium channel gamma-2 subunit; Stargazin; TARP; TARP gamma 2; TARP gamma-2; Transmembrane AMPAR regulatory protein gamma-2; Voltage-dependent calcium channel gamma-2 subunit
          View more View less
          Gene Aliases: AW060990; B230105C07Rik; B930041E13Rik; Cacng2; Ipr328; stargazer; stargazin; Stg; wag; waggler
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) Q71RJ2, (Mouse) O88602
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 84347, (Mouse) 12300
          View more View less
          Function(s)
          voltage-gated calcium channel activity calcium channel regulator activity protein binding ionotropic glutamate receptor binding voltage-gated ion channel activity calcium channel activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          neuromuscular junction development transmission of nerve impulse regulation of ion transmembrane transport regulation of membrane potential neurological system process membrane depolarization membrane hyperpolarization calcium ion transmembrane transport regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity transport ion transport calcium ion transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline