  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CLCN3 Antibodies
          Antibodies Inc
          Clcn3 Monoclonal Antibody (N258/5), FL490
          View all (19) CLCN3 antibodies
          Tech Support
          Cite Clcn3 Monoclonal Antibody (N258/5), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Clcn3 Monoclonal Antibody (N258/5), FL490
          Product Details
          75-259-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N258/5
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 98-115 of rat Clcn3 (accession number P51792).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: CKDRERHRRI NSKKKESA
          Target Information
          Mediates the exchange of chloride ions against protons. Functions as antiporter and contributes to the acidification of the endosome and synaptic vesicle lumen, and may thereby affect vesicle trafficking and exocytosis. May play an important role in neuronal cell function through regulation of membrane excitability by protein kinase C. It could help neuronal cells to establish short-term memory.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: chloride channel 3; Chloride channel protein 3; chloride channel, voltage-sensitive 3; Chloride transporter ClC-3; CIC3; ClC-3; CLC3; CLCN 3; clcn3e; DKFZp564I0463; H(+)/Cl(-) exchange transporter 3; protein kinase C-regulated chloride channel; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ClC-3; CLC3; CLCN3; NEDHYBA; NEDSBA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P51790, (Rat) P51792, (Mouse) P51791
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1182, (Rat) 84360, (Mouse) 12725
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding voltage-gated chloride channel activity chloride channel activity protein binding ATP binding chloride transmembrane transporter activity antiporter activity PDZ domain binding chloride:proton antiporter activity volume-sensitive chloride channel activity ion channel activity voltage-gated ion channel activity protein heterodimerization activity ion channel
          Process(es)
          ion transport chloride transport regulation of pH phagocytosis, engulfment adult locomotory behavior synaptic transmission, glutamatergic photoreceptor cell maintenance negative regulation of cell volume endosomal lumen acidification synaptic transmission, GABAergic transmembrane transport neuron cellular homeostasis synaptic vesicle lumen acidification chloride transmembrane transport positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process ion transmembrane transport regulation of ion transmembrane transport regulation of anion transport transport regulation of anion transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline