  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CLCN4 Antibodies
          Antibodies Inc
          Clcn4 Monoclonal Antibody (N222/6), FL550
          View all (11) CLCN4 antibodies
          Tech Support
          Cite Clcn4 Monoclonal Antibody (N222/6), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Clcn4 Monoclonal Antibody (N222/6), FL550
          Product Details
          75-260-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N222/6
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 30-51 of rat Clcn4 (accession number P51793).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: TDRHRKITSK SKESIWEFIK SL
          Target Information
          The family of voltage-dependent chloride channels (CLCs) regulate cellular trafficking of chloride ions, a critical component of all living cells. CLCs regulate excitability in muscle and nerve cells, aid in organic solute transport and maintain cellular volume. The genes encoding human CLC-1 through CLC-7 map to chromosomes 7, 3q26, 4q32, Xp22, Xp11, 1p36 and 16p13, respectively. CLC-1 is highly expressed in skeletal muscle. Mutations in the gene encoding CLC-1 lead to myotonia, an inheritable disorder characterized by muscle stiffness and renal salt wasting. CLC-2 is highly expressed in the epithelia of several organs including lung, which suggests CLC-2 may be a possible therapeutic target for cystic fibrosis. CLC-3 expression is particularly abundant in neuronal tissue, while CLC-4 expression is evident in skeletal and cardiac muscle as well as brain.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: chloride channel 4; chloride channel 4-2; Chloride channel protein 4; chloride channel, voltage-sensitive 4; Chloride transporter ClC-4; CLC 4; ClC-4; H(+)/Cl(-) exchange transporter 4; MGC163150; putative chloride channel (similar to Mm Clcn4-2); putative chloride channel 4-2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ClC-4; ClC-4A; CLC4; Clc4-2; CLCN4; Clcn4-2; MRX15; MRX49; MRXSRC
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P51793, (Mouse) Q61418
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1183, (Rat) 60586, (Mouse) 12727
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding voltage-gated chloride channel activity chloride channel activity protein binding ATP binding chloride transmembrane transporter activity antiporter activity ion channel
          Process(es)
          ion transport chloride transport ion transmembrane transport transmembrane transport chloride transmembrane transport non-motile cilium assembly regulation of anion transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline