    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NSD1 Antibodies
          Antibodies Inc
          NSD1 Monoclonal Antibody (N312/10)
          View all (17) NSD1 antibodies
          Tech Support
          Cite NSD1 Monoclonal Antibody (N312/10)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          NSD1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          NSD1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          NSD1 Antibody (75-280) in WB
          Transfected cell immunoblot: extracts of COS cells transiently transfected with HA-tagged NSD1, NSD2, NSD3 or untagged Kv2.1 plasmids and probed with N312/10 (left), 12CA5 (middle) and K89/34 (right). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NSD1 Antibody in Western Blot (WB)
          NSD1 Monoclonal Antibody (N312/10)
          Product Details
          75-280
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N312/10
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 2129-2696 (C-terminus) of human NSD1 (accession number Q96L73) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          This gene encodes a protein containing a SET domain, 2 LXXLL motifs, 3 nuclear translocation signals (NLSs), 4 plant homeodomain (PHD) finger regions, and a proline-rich region. The encoded protein enhances androgen receptor (AR) transactivation, and this enhancement can be increased further in the presence of other androgen receptor associated coregulators. This protein may act as a nucleus-localized, basic transcriptional factor and also as a bifunctional transcriptional regulator. Mutations of this gene have been associated with Sotos syndrome and Weaver syndrome. One version of childhood acute myeloid leukemia is the result of a cryptic translocation with the breakpoints occurring within nuclear receptor-binding Su-var, enhancer of zeste, and trithorax domain protein 1 on chromosome 5 and nucleoporin, 98-kd on chromosome 11. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Androgen receptor coactivator 267 kDa protein; androgen receptor-associated coregulator 267; Androgen receptor-associated protein of 267 kDa; ARA267-a; H3-K36-HMTase; H4-K20-HMTase; histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-36 and H4 lysine-20 specific; Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-36 specific; Lysine N-methyltransferase 3B; NR-binding SET domain-containing protein; nsd1; nuclear receptor SET domain-containing protein 1; Nuclear receptor-binding SET domain-containing protein 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AI528500; ARA267; KMT3B; NSD1; SOTOS; SOTOS1; STO
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96L73
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 64324, (Mouse) 18193
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding chromatin binding transcription cofactor activity transcription corepressor activity protein binding methyltransferase activity zinc ion binding transferase activity ligand-dependent nuclear receptor binding estrogen receptor binding histone methyltransferase activity histone methyltransferase activity (H4-K20 specific) retinoic acid receptor binding metal ion binding retinoid X receptor binding thyroid hormone receptor binding histone methyltransferase activity (H3-K36 specific) androgen receptor binding histone H3 methyltransferase activity histone H3K36 dimethyltransferase activity RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding histone-lysine N-methyltransferase activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chromatin organization chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated methylation regulation of peptidyl-serine phosphorylation positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding regulation of histone H3-K36 methylation gastrulation with mouth forming second transcription, DNA-templated multicellular organism development histone H3-K36 methylation chromatin modification histone methylation histone H4-K20 methylation
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0