  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRPML3 Antibodies
          Antibodies Inc
          TRPML3/Mucolipin-3 Monoclonal Antibody (N268/19), FL550
          View all (10) TRPML3 antibodies
          Tech Support
          Cite TRPML3/Mucolipin-3 Monoclonal Antibody (N268/19), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          TRPML3/Mucolipin-3 Monoclonal Antibody (N268/19), FL550
          Product Details
          75-283-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N268/19
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 269-285 of human TRPML3 (accession number Q8TDD5).
          View immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: CKDWHVSGSI QKNTHYM
          Target Information
          Expressed in the cochlea; particularly in the inner and outer hair cells. Defects in Mcoln3 are the cause of the varitin-waddler (Va) phenotype. Classical Va mice exhibit early-onset hearing loss, vestibular defects, pigmentation abnormalities and perinatal lethality. The phenotype varitin-waddler Jackcon (Va-J), which arose in a cross segregating for Va, is similar but less severe. Belongs to the transient receptor family, polycystin subfamily.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FLJ11006; FLJ36629; MCLN3; Mcoln3 mucolipin 3; MGC124245; MGC124246; MGC71509; mucolipin 3; Mucolipin-3; Transient receptor potential channel mucolipin 3; TRPML3; unnamed protein product; varitint-waddler
          View more View less
          Gene Aliases: 6720490O21Rik; MCOLN3; TRP-ML3; TRPML3; Va
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8TDD5, (Mouse) Q8R4F0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 55283, (Rat) 308022, (Mouse) 171166
          View more View less
          Function(s)
          anion channel activity cation channel activity calcium channel activity potassium channel activity sodium channel activity lipid binding NAADP-sensitive calcium-release channel activity ion channel
          Process(es)
          ion transport locomotory behavior calcium-mediated signaling ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport auditory receptor cell differentiation calcium ion transmembrane transport potassium ion transmembrane transport anion transmembrane transport sensory perception of sound transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline