  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Synaptotagmin 9 Antibodies
          Antibodies Inc
          Synaptotagmin-5 Monoclonal Antibody (N274/8), FL550
          View all (11) Synaptotagmin 9 antibodies
          Tech Support
          Cite Synaptotagmin-5 Monoclonal Antibody (N274/8), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Synaptotagmin-5 Monoclonal Antibody (N274/8), FL550
          Product Details
          75-305-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N274/8
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 236-323 (cytoplasmic C2A domain) of mouse Synaptotagmin-5 (accession number Q9R0N9) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          SYT9 may be involved in Ca2+-dependent exocytosis of secretory vesicles through Ca2+ and phospholipid binding to the C2 domain or may serve as Ca2+ sensors in the process of vesicular trafficking and exocytosis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FLJ45896; synaptogamin V; Synaptotagmin 5; synaptotagmin 9; Synaptotagmin IX; Synaptotagmin V; Synaptotagmin-9; Synaptotagmin9; SynaptotagminIX; Syt IX; SYT-9; SytIX
          View more View less
          Gene Aliases: Syt5; Syt9; Sytv
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q9R0N9, (Rat) Q925C0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 60510, (Rat) 60564
          View more View less
          Function(s)
          calcium ion binding protein binding calcium-dependent phospholipid binding syntaxin binding clathrin binding identical protein binding metal ion binding transporter activity membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          synaptic vesicle exocytosis regulation of calcium ion-dependent exocytosis positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis calcium ion-regulated exocytosis of neurotransmitter regulation of insulin secretion detection of calcium ion transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline