  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LGI1 Antibodies
          Antibodies Inc
          Lgi1 Monoclonal Antibody (N283/7), FL650
          View all (31) LGI1 antibodies
          Tech Support
          Cite Lgi1 Monoclonal Antibody (N283/7), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Lgi1 Monoclonal Antibody (N283/7), FL650
          Product Details
          75-307-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N283/7
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 37-113 (LRRNT domain and first LRR repeat) of mouse Lgi1 (accession number Q9JIA1) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The leucine-rich, glioma inactivated gene 1 (LGI1) was first identified as a candidate tumor suppressor gene for glioma and may play a role in other cancers. LGI1 is a member of a family of highly related proteins containing leucine-rich repeats (LRRs) which are highly similar to other transmembrane signaling molecules and receptors. LGI1 serves as a ligand to ADAM22, a metalloprotease localized at the synapse. Mutations in LGI1 account for nearly half of autodominant lateral temporal epilepsy (ADTLE), an epileptic syndrome characterized by focal seizures with predominant auditory symptoms. Two isoforms of LGI1 are known to exist.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Epitempin 1; Epitempin-1; Leucine-rich glioma-inactivated protein 1; leucine-rich repeat LGI family, member 1; leucine-rich, glioma inactivated 1; mutation causes lateral temporal epilepsy; OTTHUMP00000020121; OTTHUMP00000020122; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; BB130740; EPITEMPIN; EPT; ETL1; IB1099; LGI1; UNQ775/PRO1569
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O95970, (Rat) Q8K4Y5, (Mouse) Q9JIA1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9211, (Rat) 252892, (Mouse) 56839
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding protein binding receptor agonist activity
          Process(es)
          axon guidance positive regulation of cell growth neuron projection development positive regulation of synaptic transmission protein homooligomerization signal transduction nervous system development neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline