  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • BBS5 Antibodies
          Antibodies Inc
          BBS5 Monoclonal Antibody (N304B/115)
          View all (10) BBS5 antibodies
          Tech Support
          Cite BBS5 Monoclonal Antibody (N304B/115)
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          BBS5 Antibody in Dot Blot (DB)
          Group 53 Created with Sketch.
          BBS5 Antibody in Dot Blot (DB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          BBS5 Antibody (75-321) in DB
          Tissue and transfected cell immunoblot: extracts of rat eye and brain membrane (REM and RBM, respectively) and COS cells transiently transfected with Myc-tagged BBS5 or untagged Kv2.1 plasmid and probed with N304B/115 (left) and N52A/42 (right) TC supe. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          BBS5 Antibody in Dot Blot (DB)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          BBS5 Monoclonal Antibody (N304B/115)
          Product Details
          75-321
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Dot blot (DB)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N304B/115
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 150-273 of human BBS5 (accession number Q8N3I7) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The BBSome complex is thought to function as a coat complex required for sorting of specific membrane proteins to the primary cilia. The BBSome complex is required for ciliogenesis but is dispensable for centriolar satellite function. This ciliogenic function is mediated in part by the Rab8 GDP/GTP exchange factor, which localizes to the basal body and contacts the BBSome. Rab8(GTP) enters the primary cilium and promotes extension of the ciliary membrane. Firstly the BBSome associates with the ciliary membrane and binds to RAB3IP/Rabin8, the guanosyl exchange factor (GEF) for Rab8 and then the Rab8-GTP localizes to the cilium and promotes docking and fusion of carrier vesicles to the base of the ciliary membrane. The BBSome complex, together with the LTZL1, controls SMO ciliary trafficking and contributes to the sonic hedgehog (SHH) pathway regulation. Required for BBSome complex ciliary localization but not for the proper complex assembly.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Bardet-Biedl syndrome 5 homolog; bardet-Biedl syndrome 5 protein; Bardet-Biedl syndrome 5 protein homolog; novel DUF1448 protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1700049I01Rik; 2700023J09Rik
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8N3I7, (Mouse) Q9CZQ9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 129880, (Rat) 362142, (Mouse) 72569
          View more View less
          Function(s)
          protein binding phosphatidylinositol-3-phosphate binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding
          Process(es)
          biological_process cilium morphogenesis heart looping melanosome transport motile cilium assembly
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-v8ns5:80/100.66.75.228:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0