  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • AMIGO1 Antibodies
          Antibodies Inc
          AMIGO-1 Monoclonal Antibody (L86A/37)
          View all (28) AMIGO1 antibodies
          Tech Support
          Cite AMIGO-1 Monoclonal Antibody (L86A/37)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          AMIGO-1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          AMIGO-1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          AMIGO-1 Antibody (75-329) in IHC (F)
          Tissue and transfected cell immunoblot: extracts of rat brain membrane (RBM) and COS cells transiently transfected with V5-tagged AMIGO-1, AMIGO-2, AMIGO-3 or untagged Kv2.1 plasmid and probed with L86A/37 TC supe (left) plasmid and probed with L86A/37 TC supe (left). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          AMIGO-1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          AMIGO-1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          AMIGO-1 Monoclonal Antibody (L86A/37)
          Product Details
          75-329
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L86A/37
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 395-493 (cytoplasmic C-terminus) of human AMIGO-1 (accession number Q86WK6) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Promotes growth and fasciculation of neurites from cultured hippocampal neurons. May be involved in fasciculation as well as myelination of developing neural axons. May have a role in regeneration as well as neural plasticity in the adult nervous system. May mediate homophilic as well as heterophilic cell-cell interaction and contribute to signal transduction through its intracellular domain. Assembled with KCNB1 modulates the gating characteristics of the delayed rectifier voltage-dependent potassium channel KCNB1. [UniProt]
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alivin 2; Alivin-2; AMIGO 1; AMIGO-1; amigo1; amigo1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q80ZD8}; amphoretin-induced gene and ORF; amphoterin induced gene and ORF (Amigo); amphoterin-induced gene and ORF; Amphoterin-induced protein 1; MGC25558; OTTHUMP00000013379; RP23 89M15.6; transmembrane protein AMIGO; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALI2; AMIGO; AMIGO-1; AMIGO1; KIAA1163
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q86WK6, (Mouse) Q80ZD8, (Rat) Q80ZD7
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 57463, (Mouse) 229715, (Rat) 295365
          View more View less
          Function(s)
          protein binding potassium channel regulator activity
          Process(es)
          cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules nervous system development axonogenesis axonal fasciculation brain development positive regulation of neuron projection development cell differentiation myelination positive regulation of axonogenesis positive regulation of cellular component organization positive regulation of nervous system development positive regulation of synapse assembly neuron projection fasciculation positive regulation of potassium ion transmembrane transport cellular response to L-glutamate multicellular organism development cell-cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline