  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KIRREL3 Antibodies
          Antibodies Inc
          Kirrel3 Short/Long Monoclonal Antibody (N321C/49)
          View all (11) KIRREL3 antibodies
          Tech Support
          Cite Kirrel3 Short/Long Monoclonal Antibody (N321C/49)
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Kirrel3 Short/Long Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Kirrel3 Short/Long Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Kirrel3 Short/Long Antibody (75-333) in WB
          Tissue and transfected cell immunoblot: extracts of rat brain membrane (RBM) and COS cells transiently transfected with Flag-tagged Kirrel3-short, Kirrel3-long, untagged Kirrel2, Kirrel1 or Kv2.1 plasmid and probed with N321C/49 (left) and N52A/42 (right) TC supe. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Kirrel3 Short/Long Antibody in Western Blot (WB)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          75-333
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N321C/49
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 46-524 (extracellular N-terminus) of rat Kirrel3 (accession number Q09GS6) produced recombinantly in E. Coli.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a member of the nephrin-like protein family. These proteins are expressed in fetal and adult brain, and also in podocytes of kidney glomeruli. The cytoplasmic domains of these proteins interact with the C-terminus of podocin, also expressed in the podocytes, cells involved in ensuring size- and charge-selective ultrafiltration. The protein encoded by this gene is a synaptic cell adhesion molecule with multiple extracellular immunoglobulin-like domains and a cytoplasmic PDZ domain-binding motif. Mutations in this gene are associated with several neurological and cognitive disorders. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: kin of IRRE like 3; kin of irregular chiasm-like protein 3; membrane protein mKirre; nephrin-like protein 2; rKirre; SST4; unnamed protein product; X kin of IRRE like 3
          View more View less
          Gene Aliases: 1500010O20Rik; 2900036G11Rik; mKIAA1867; NEPH2; SST4
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q8BR86
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 315546, (Mouse) 67703
          View more View less
          Function(s)
          cell adhesion molecule binding protein binding PDZ domain binding
          Process(es)
          neuron migration inter-male aggressive behavior homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules synapse assembly principal sensory nucleus of trigeminal nerve development hippocampus development hemopoiesis neuron projection morphogenesis glomerulus morphogenesis cell-cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0