  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SHANK1/SHANK3 Antibodies
          Antibodies Inc
          Shank1/Shank3 Monoclonal Antibody (N367/51), FL594
          View all (15) SHANK1/SHANK3 antibodies
          Tech Support
          Cite Shank1/Shank3 Monoclonal Antibody (N367/51), FL594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Shank1/Shank3 Monoclonal Antibody (N367/51), FL594
          Product Details
          75-343-FL594
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N367/51
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 538-626 (SH3 domain) of rat Shank3 (accession number Q9JLU4) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL594 FL594 FL594
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          594/615 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Major scaffold postsynaptic density protein which interacts with multiple proteins and complexes to orchestrate the dendritic spine and synapse formation, maturation and maintenance. Interconnects receptors of the postsynaptic membrane including NMDA-type and metabotropic glutamate receptors via complexes with GKAP/PSD-95 and HOMER, respectively, and the actin-based cytoskeleton. Plays a role in the structural and functional organization of the dendritic spine and synaptic junction through the interaction with Arp2/3 and WAVE1 complex as well as the promotion of the F-actin clusters. By way of this control of actin dynamics, participates in the regulation of developing neurons growth cone motility and the NMDA receptor-signaling. Also modulates GRIA1 exocytosis and GRM5/MGLUR5 expression and signaling to control the AMPA and metabotropic glutamate receptor-mediated synaptic transmission and plasticity. May be required at an early stage of synapse formation and be inhibited by IGF1 to promote synapse maturation. {PubMed:21606927, PubMed:21795692, PubMed:23100419, PubMed:23897824, PubMed:24089484}.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: GKAP/SAPAP interacting protein; GKAP/SAPAP-interacting protein; proline rich synapse associated protein 2; Proline-rich synapse-associated protein 2; ProSAP2; SAPAP-interacting protein synamon; SH3 and multiple ankyrin repeat domains 1; SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 1; SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 3; SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 3 variant c-3; SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 3 variant c-4; SH3 and multiple ankyrin repeat domains-like protein 3 variant 1; SH3 and multiple ankyrin repeat domains-like protein 3 variant 2; SH3 and multiple ankyrin repeat domains-like protein 3 variant 3; SH3 and multiple ankyrin repeat domains-like protein 3 variant c-1; SH3 and multiple ankyrin repeat domains-like protein 3 variant c-2; SH3 and multiple ankyrin repeat domains-like protein 3 variant d-1; SH3 and multiple ankyrin repeat domains-like protein 3 variant d-2; SH3 and multiple ankyrin repeat domains-like protein 3 variant d-3; SH3 and multiple ankyrin repeat domains-like protein 3 variant e-1; SH3 and multiple ankyrin repeat domains-like protein 3 variant e-2; SH3/ankyrin domain gene 1; SH3/ankyrin domain gene 3; Shank postsynaptic density protein 3a; Shank1; Shank3; shank3 splice variant II; shank3 splice variant III; shank3 splice variant IV; shank3e splice variant III; shank3e splice variant IV; Somatostatin receptor-interacting protein; SPANK-1; SPANK-2; SSTR-interacting protein; Synamon
          View more View less
          Gene Aliases: AI841104; Kiaa1650; Prosap2; Shank1; Shank1a; Shank3; Shank3b; SHANK3c-3; SHANK3c-4; Spank1; Sstrip
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) Q9WV48, (Mouse) D3YZU1, (Mouse) Q4ACU6, (Rat) Q9JLU4
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 78957, (Mouse) 243961, (Mouse) 58234, (Rat) 59312
          View more View less
          Function(s)
          protein binding protein C-terminus binding SH3 domain binding receptor signaling complex scaffold activity GKAP/Homer scaffold activity somatostatin receptor binding protein complex binding ionotropic glutamate receptor binding identical protein binding ankyrin repeat binding scaffold protein binding actin binding zinc ion binding protein self-association
          Process(es)
          MAPK cascade embryonic epithelial tube formation synapse assembly learning memory striatal medium spiny neuron differentiation adult behavior negative regulation of actin filament bundle assembly social behavior locomotory exploration behavior vocal learning negative regulation of cell volume positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity brain morphogenesis neuromuscular process controlling balance protein oligomerization positive regulation of synapse structural plasticity positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic dendritic spine morphogenesis positive regulation of dendritic spine development regulation of dendritic spine morphogenesis vocalization behavior postsynaptic density assembly AMPA glutamate receptor clustering NMDA glutamate receptor clustering guanylate kinase-associated protein clustering regulation of long-term synaptic potentiation positive regulation of long-term synaptic potentiation positive regulation of glutamate receptor signaling pathway regulation of long term synaptic depression positive regulation of excitatory postsynaptic potential regulation of grooming behavior regulation of behavioral fear response positive regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity protein complex assembly cytoskeletal anchoring at plasma membrane long-term memory associative learning protein localization to synapse olfactory behavior habituation determination of affect righting reflex synapse maturation regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity nervous system development cell differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline