  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • KV3.3 (KCNC3) Antibodies
          Antibodies Inc
          Kv3.3 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N375/67)
          View all (15) KV3.3 (KCNC3) antibodies
          Tech Support
          Cite Kv3.3 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N375/67)
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Kv3.3 Potassium Channel Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          Kv3.3 Potassium Channel Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          Kv3.3 Potassium Channel Antibody (75-354) in IHC (F)
          Whole brain immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Kv3.3 Potassium Channel Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Kv3.3 Potassium Channel Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Kv3.3 Potassium Channel Antibody in Western Blot (WB)
          Kv3.3 Potassium Channel Antibody in Western Blot (WB)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Kv3.3 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N375/67)
          Product Details
          75-354
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N375/67
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 628-728 (cytoplasmic C-terminus) of mouse Kv3.3b (accession number Q63959) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The Shaker gene family of Drosophila encodes components of voltage-gated potassium channels and is comprised of four subfamilies. Based on sequence similarity, this gene is similar to one of these subfamilies, namely the Shaw subfamily. The protein encoded by this gene belongs to the delayed rectifier class of channel proteins and is an integral membrane protein that mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: potassium channel, voltage gated Shaw related subfamily C, member 3; potassium channel, voltage gated Shaw-related subfamily C, member 3; potassium voltage gated channel, Shaw-related subfamily, member 3; potassium voltage-gated channel subfamily C member 3; potassium voltage-gated channel, Shaw-related subfamily, member 3; Shaw-related voltage-gated potassium channel protein 3; unnamed protein product; voltage-gated potassium channel protein KV3.3; voltage-gated potassium channel subunit Kv3.3
          View more View less
          Gene Aliases: Kcr2-3; KSHIIID; KV3.3; SCA13
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14003, (Mouse) Q63959
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3748, (Mouse) 16504, (Rat) 117101
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity protein binding gated channel activity
          Process(es)
          action potential ion transport potassium ion transport cortical actin cytoskeleton organization regulation of neurotransmitter secretion protein homooligomerization protein tetramerization transmembrane transport potassium ion transmembrane transport regulation of synaptic vesicle endocytosis optic nerve development corpus callosum development forebrain development
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0