  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Spectrin beta-4 Antibodies
          Antibodies Inc
          Beta4-Spectrin Monoclonal Antibody (N393/76), FL650
          View all (13) Spectrin beta-4 antibodies
          Tech Support
          Cite Beta4-Spectrin Monoclonal Antibody (N393/76), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Beta4-Spectrin Monoclonal Antibody (N393/76), FL650
          Product Details
          75-377-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N393/76
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1621-1832 (C-terminal repeats 14 to 15) of human Beta4-spectrin (accession number Q9H254) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Spectrin is the major constituent of the cytoskeletal network underlying the erthrocyte plasma membrane and determines cell shape, arrangement of transmembrane proteins and organization of organelles. It is expressed at very low levels in many tissues, with the strongest expression in the cerebellum, spinal cord, stomach, pituitary gland, liver, pancreas, salivary gland, kidney, bladder and heart. Spectrin beta 4 is a non-erythrocyte member, and is expressed in the brain and pancreatic islets and localisted to the nuclear matrix, cytoplasmic vesicles and PML nuclear bodies. Beta4 spectrins are also essential for membrane stability and the molecular organization of the nodes of Ranvier.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 289 kDa isoform; 77 kDa isoform; beta SpIV; Beta-IV spectrin; beta-spectrin 4; cytoskeletal protein; alternatively spliced; EMBL BAB83243.1; lumbosacral neuroaxonal dystrophy; neuroaxonal dystrophy; quivering; spectrin beta 4; spectrin beta chain, brain 3; Spectrin beta chain, non-erythrocytic 4; Spectrin, non-erythroid beta chain 3; SPNB4
          View more View less
          Gene Aliases: 1700022P15Rik; 5830426A08Rik; CMND; dyn; KIAA1642; lnd; NEDHND; nmf261; nmf379; QV; ROSA62; SpbIV; SPNB4; SPTBN3; SPTBN4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9H254
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 57731, (Mouse) 80297, (Rat) 308458
          View more View less
          Function(s)
          actin binding structural constituent of cytoskeleton protein binding phospholipid binding cytoskeletal protein binding phosphatase binding ankyrin binding spectrin binding actin filament binding microtubule cortical anchor activity molecular_function
          Process(es)
          regulation of sodium ion transport axonogenesis neuromuscular junction development sensory perception of sound adult walking behavior protein localization fertilization negative regulation of heart rate vesicle-mediated transport transmission of nerve impulse central nervous system projection neuron axonogenesis actin cytoskeleton organization adult behavior positive regulation of multicellular organism growth clustering of voltage-gated sodium channels neuromuscular process actin filament capping cardiac conduction protein-containing complex assembly protein localization to plasma membrane reproductive process regulation of peptidyl-serine phosphorylation cellular protein localization establishment of protein localization to plasma membrane biological_process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline