  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Kir6.1 (KCNJ8) Antibodies
          Antibodies Inc
          Kir6.1 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N366/60)
          View all (16) Kir6.1 (KCNJ8) antibodies
          Tech Support
          Cite Kir6.1 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N366/60)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Kir6.1 Potassium Channel Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Kir6.1 Potassium Channel Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Kir6.1 Potassium Channel Antibody (75-394) in WB
          Immunoblot against extracts of COS cells transiently transfected with Myc-tagged Kir6.1, HA- tagged Kir6.2 or untagged Kv2.1 plasmid probed with N366/60 (left) or N52A/42 (right) TC supe. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Kir6.1 Potassium Channel Antibody in Western Blot (WB)
          Kir6.1 Potassium Channel Antibody in Western Blot (WB)
          Kir6.1 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N366/60)
          Product Details
          75-394
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N366/60
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 306-424 (cytoplasmic C-terminus) of rat Kir6.1 (accession number Q63664) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Potassium channels are present in most mammalian cells, where they participate in a wide range of physiologic responses. KCNJ8 is an integral membrane protein and inward-rectifier type potassium channel. KCNJ8, which has a greater tendency to allow potassium to flow into a cell rather than out of a cell, is controlled by G-proteins.Potassium channels are present in most mammalian cells, where they participate in a wide range of physiologic responses. The protein encoded by this gene is an integral membrane protein and inward-rectifier type potassium channel. The encoded protein, which has a greater tendency to allow potassium to flow into a cell rather than out of a cell, is controlled by G-proteins.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 8; Inward rectifier K(+) channel Kir6.1; inwardly rectifier K(+) channel Kir6.1; Inwardly rectifying potassium channel gene subfamily J-8 (ATP sensitive); Inwardly rectifying potassium channel gene, subfamily J-8 (ATP sensitive); Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 8; potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 8; uKATP-1
          View more View less
          Gene Aliases: AI448900; gnite; Kcnj8; Kir6.1; slmbr; sltr; uKATP-1; UKATP1
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P97794, (Rat) Q63664
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 16523, (Rat) 25472
          View more View less
          Function(s)
          inward rectifier potassium channel activity voltage-gated ion channel activity ATP binding ATP-activated inward rectifier potassium channel activity sulfonylurea receptor binding protein binding G-protein activated inward rectifier potassium channel activity ion channel transporter
          Process(es)
          transport ion transport potassium ion transport heart development response to pH potassium ion import response to lipopolysaccharide regulation of ion transmembrane transport vasodilation response to exogenous dsRNA defense response to virus kidney development
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline