  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ICK Antibodies
          Antibodies Inc
          ICK Monoclonal Antibody (N451/73), FL490
          View all (14) ICK antibodies
          Tech Support
          Cite ICK Monoclonal Antibody (N451/73), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          ICK Monoclonal Antibody (N451/73), FL490
          Product Details
          75-437-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N451/73
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 290-629 (C-terminus) of mouse ICK (accession number Q9JKV2) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          ICK or intestinal cell kinase belongs to a very extensive family of proteins that share a conserved catalytic core common with both serine/threonine and tyrosine protein kinases. ICK encodes an intestinal serine/threonine kinase harboring a dual phosphorylation site found in mitogen-activating protein (MAP) kinases. ICK localizes to the intestinal crypt region and is thought to be important in intestinal epithelial cell proliferation and differentiation. ICK purified from transfected human embryonic kidney cells undergoes autophosphorylation and phosphorylates a test protein. ICK plays a key role in development of central nervous, skeletal, and endocrine systems.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: heart serine-threonine protein kinase; Intestinal cell kinase; MAK-related kinase; mICK; MRK; Serine/threonine-protein kinase ICK
          View more View less
          Gene Aliases: 2210420N10Rik; AI848300; Cilk1; Ick; Mrk
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) Q62726, (Mouse) Q9JKV2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 84411, (Mouse) 56542
          View more View less
          Function(s)
          magnesium ion binding protein serine/threonine kinase activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity ATP binding metal ion binding nucleotide binding protein kinase activity kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          protein phosphorylation multicellular organism development intracellular signal transduction intraciliary transport cilium assembly regulation of cell cycle signal transduction phosphorylation cell projection organization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline