  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Gephyrin Antibodies
          Antibodies Inc
          Gephyrin Monoclonal Antibody (L106/93), FL650
          View all (39) Gephyrin antibodies
          Tech Support
          Cite Gephyrin Monoclonal Antibody (L106/93), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Gephyrin Monoclonal Antibody (L106/93), FL650
          Product Details
          75-444-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L106/93
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-181 (N-terminus) of human Gephyrin (accession number Q9NQX3) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Gephyrin is a neuronal assembly protein that anchors inhibitory neurotransmitter receptors to the postsynaptic cytoskeleton via high affinity binding to a receptor subunit domain and tubulin dimers. In nonneuronal tissues, the encoded protein is also required for molybdenum cofactor biosynthesis. Mutations in this gene may be associated with the neurological condition hyperplexia and also lead to molybdenum cofactor deficiency. Numerous alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described; however, the full-length nature of all transcript variants is not currently known.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Gephyrin; gephyrin isoform; Putative glycine receptor-tubulin linker protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 5730552E08Rik; AI662856; BC027112; C230040D23; GEPH; GPH; GPHN; GPHRYN; HKPX1; KIAA1385; MOCODC
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NQX3, (Rat) Q03555, (Mouse) Q8BUV3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10243, (Rat) 64845, (Mouse) 268566
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding catalytic activity receptor binding protein binding ATP binding nitrate reductase activity transferase activity protein binding, bridging identical protein binding molybdopterin cofactor binding metal ion binding binding, bridging molybdopterin adenylyltransferase activity molybdopterin molybdotransferase activity tubulin binding protein complex scaffold protein homodimerization activity cytoskeletal protein binding
          Process(es)
          Mo-molybdopterin cofactor biosynthetic process synapse assembly establishment of synaptic specificity at neuromuscular junction response to metal ion molybdopterin cofactor biosynthetic process establishment of protein localization synapse organization synaptic transmission, GABAergic glycine receptor clustering protein localization to membrane gamma-aminobutyric acid receptor clustering neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane protein targeting molybdenum incorporation into molybdenum-molybdopterin complex protein homooligomerization metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline