  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • VIP Antibodies
          Antibodies Inc
          VIP Monoclonal Antibody (L108/92), FL650
          View all (36) VIP antibodies
          Tech Support
          Cite VIP Monoclonal Antibody (L108/92), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          VIP Monoclonal Antibody (L108/92), FL650
          Product Details
          75-447-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L108/92
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 81-152 (mature protein) of human VIP (accession number P01282) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          VIP encodes a protein that belongs to the glucagon family. It stimulates myocardial contractility, causes vasodilation, increases glycogenolysis, lowers arterial blood pressure and relaxes the smooth muscle of trachea, stomach and gall bladder. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MGC13587; PACAP-R-2; prepro-VIP; unnamed protein product; vasoactive intestinal peptide (VIP) precursor; vasoactive intestinal polypeptide; VIP peptides; VIP-R-1
          View more View less
          Gene Aliases: PHM27; VIP; vip/phi27
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P01282, (Rat) P01283
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7432, (Rat) 117064
          View more View less
          Function(s)
          hormone activity neuropeptide hormone activity protein binding type 1 vasoactive intestinal polypeptide receptor binding type 2 vasoactive intestinal polypeptide receptor binding peptide hormone receptor binding receptor binding neuropeptide
          Process(es)
          response to yeast G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway body fluid secretion positive regulation of cell proliferation antibacterial humoral response antifungal humoral response regulation of protein localization innate immune response positive regulation of protein catabolic process epinephrine secretion mRNA stabilization defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide prolactin secretion positive regulation of cAMP/PKA signal transduction positive regulation of endothelial cell proliferation learning or memory regulation of signal transduction positive regulation of adenylate cyclase activity involved in G-protein coupled receptor signaling pathway negative regulation of apoptotic process negative regulation of potassium ion transport positive regulation of vasodilation negative regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of sensory perception of pain positive regulation of penile erection
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline