  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HOMER1 Antibodies
          Antibodies Inc
          Homer1L Monoclonal Antibody (L113/27), FL650
          View all (29) HOMER1 antibodies
          Tech Support
          Cite Homer1L Monoclonal Antibody (L113/27), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Homer1L Monoclonal Antibody (L113/27), FL650
          Product Details
          75-453-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L113/27
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 121-363 (C-terminus) of mouse Homer1L (accession number Q9Z2Y3) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          HOMER1 is a member of the homer family of dendritic proteins. Members of this family regulate group 1 metabotrophic glutamate receptor function.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: EVH1/WH1-domain protein; homer homolog 1; Homer protein homolog 1; homer scaffolding protein 1; homer, neuronal immediate early gene, 1; Homer-1; immediate early gene protein Homer1A; PSD-Zip45; scaffold protein; unnamed protein product; VASP/Ena-related gene up-regulated during seizure and LTP 1; Vesl-1
          View more View less
          Gene Aliases: HOMER; homer-1; HOMER1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; HOMER1F; PSD-Zip45; SYN47; Ves-1; Vesl; Vesl-1; Vesl1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q86YM7, (Mouse) Q9Z2Y3, (Rat) Q9Z214
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9456, (Mouse) 26556, (Rat) 29546
          View more View less
          Function(s)
          protein binding G-protein coupled glutamate receptor binding signaling adaptor activity ion channel binding receptor binding type 5 metabotropic glutamate receptor binding protein complex scaffold identical protein binding protein heterodimerization activity scaffold protein binding
          Process(es)
          skeletal muscle contraction phospholipase C-activating G-protein coupled glutamate receptor signaling pathway G-protein coupled glutamate receptor signaling pathway chemical synaptic transmission positive regulation of signal transduction behavioral response to cocaine skeletal muscle fiber development protein tetramerization response to calcium ion positive regulation of calcium ion transport regulation of synaptic transmission, glutamatergic regulation of calcium ion import regulation of dendritic spine maintenance regulation of store-operated calcium entry protein localization to synapse chemical homeostasis within a tissue regulation of cation channel activity circadian rhythm response to nicotine response to cocaine
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline