  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SAPAP1 Antibodies
          Antibodies Inc
          SAPAP1 Monoclonal Antibody (N238/30), FL650
          View all (29) SAPAP1 antibodies
          Tech Support
          Cite SAPAP1 Monoclonal Antibody (N238/30), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          SAPAP1 Monoclonal Antibody (N238/30), FL650
          Product Details
          75-468-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N238/30
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 772-992 (C-terminus) of rat SAPAP1 (accession number P97836) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Part of the postsynaptic scaffold in neuronal cells. Target binds the guanylate kinase-like domain of the PSD-95 family of synaptic ion channel clustering proteins; may play a role in protein-protein interactions at the synaptic junction.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DAP-1; DAP-1 beta; discs large homolog associated protein 1; Disks large-associated protein 1; guanylate kinase associated protein; Guanylate kinase-associated protein; hGKAP; PSD-95 binding protein; PSD-95/SAP90 binding protein 1; PSD-95/SAP90-binding protein 1; rGKAP; SAP90/PSD-95 associated protein 1; SAP90/PSD-95-associated protein 1; SAPAP1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 4933422O14Rik; 9630002F18; AI845682; AI848168; BB075781; D17Bwg0511e; DAP-1; DAP-1-ALPHA; DAP-1-BETA; DAP1; DLGAP1; DLGAP1A; DLGAP1B; GKAP; GKAP/SAPAP; GKAP/SAPAP1; GKPA/SAPAP; Kiaa4162; mKIAA4162; rGKAP; SAPAP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O14490, (Mouse) Q9D415, (Rat) P97836
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9229, (Mouse) 224997, (Rat) 65040
          View more View less
          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding binding, bridging protein domain specific binding protein complex binding scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          chemical synaptic transmission signaling modulation of synaptic transmission protein localization to synapse regulation of proteasomal protein catabolic process aggresome assembly cell-cell signaling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline