  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KCNE1L Antibodies
          Antibodies Inc
          MiRP4 Monoclonal Antibody (N472/88), FL650
          View all (10) KCNE1L antibodies
          Tech Support
          Cite MiRP4 Monoclonal Antibody (N472/88), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          MiRP4 Monoclonal Antibody (N472/88), FL650
          Product Details
          75-469-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N472/88
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-60 (extracellular N-terminus) and 82-142 (cytoplasmic C-terminus) of human MiRP4 (accession number Q9UJ90) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Kcne1 is a member of Voltage-gated potassium (Kv) channels that represent the most complex class of voltage-gated ion channels from both functional and structural standpoints. The diverse functions of Kv channels include regulating neurotransmitter release, heart rate, insulin secretion, neuronal excitability, epithelial electrolyte transport, smooth muscle contraction, and cell volume. The Kcne1 gene encodes a membrane protein which has sequence similarity to the KCNE1 gene product, a member of the potassium channel, voltage-gated, isk-related subfamily. Kcne1, an intronless gene is deleted in AMME contiguous gene syndrome and may be involved in the cardiac and neurologic abnormalities found in the AMME contiguous gene syndrome. Functionally, Kcne1 is a potassium channel ancillary subunit that is essential for generation of some native K(+) currents by virtue of formation of heteromeric ion channel complex with voltage-gated potassium (Kv) channel pore-forming alpha subunits. Kcne1 also functions as an inhibitory beta-subunit of the repolarizing cardiac potassium ion channel KCNQ1. Diseases associated with KCNE1 include Jervell And Lange-Nielsen Syndrome 2 and Long Qt Syndrome 5.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AMME syndrome candidate gene 2 protein; AMMECR2 protein; cardiac voltage-gated potassium channel accessory subunit 5; KCNE1-like; KCNE1L; minK-related peptide 4 (MiRP4); Potassium channel subunit beta MiRP4; Potassium voltage-gated channel subfamily E member 1-like protein; Potassium voltage-gated channel subfamily E regulatory beta subunit 5; potassium voltage-gated channel, Isk-related family, member 1-like; unnamed protein product; voltage-gated potassium channel accessory subunit 5
          View more View less
          Gene Aliases: AMMECR2; KCNE1L; KCNE5
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UJ90
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 23630, (Rat) 681190
          View more View less
          Function(s)
          voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity protein binding potassium channel regulator activity ion channel binding voltage-gated potassium channel activity involved in ventricular cardiac muscle cell action potential repolarization molecular_function voltage-gated potassium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential repolarization voltage-gated ion channel
          Process(es)
          ion transport regulation of heart contraction cardiac muscle contraction regulation of membrane repolarization regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization regulation of atrial cardiac muscle cell membrane repolarization ventricular cardiac muscle cell action potential membrane repolarization during action potential atrial cardiac muscle cell action potential regulation of heart rate by cardiac conduction potassium ion export across plasma membrane membrane repolarization during ventricular cardiac muscle cell action potential regulation of potassium ion transmembrane transport negative regulation of potassium ion transmembrane transport positive regulation of potassium ion transmembrane transport negative regulation of potassium ion export across plasma membrane biological_process potassium ion export potassium ion transmembrane transport membrane repolarization during cardiac muscle cell action potential regulation of cation channel activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-vvsgg:80/100.66.72.198:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0