  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Parvalbumin Antibodies
          Antibodies Inc
          Parvalbumin Monoclonal Antibody (L114/81), FL650
          View all (40) Parvalbumin antibodies
          Tech Support
          Cite Parvalbumin Monoclonal Antibody (L114/81), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Parvalbumin Monoclonal Antibody (L114/81), FL650
          Product Details
          75-479-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L114/81
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-110 (full-length) of rat Parvalbumin (accession number P02625) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Parvalbumin (PV) is a calcium binding protein expressed in specific muscle fibers and fast-firing neurons. PV consists of a single, unbranched chain of linked amino acids and belongs to a larger group of EF hand proteins. Studies have demonstrated that parvalbumin acts in the decay of calcium in the contraction/ relaxation cycle of fast twitch muscles. This data has shown a positive correlation between the rate of relaxation and the concentration of parvalbumin. Parvalbumin is also expressed in a specific population of GABAergic interneurones which are thought to play a role in maintaining the balance between excitation and inhibition in the cortex as well as the hippocampus. In amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patents, parvalbumin immunoreactivity is specifically absent from neuron populations lost early in ALS.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Alpha-parvalbumin; Alpha-PV; HGNC:9704; MGC116759; Parvalbumin (calcium binding protein); Parvalbumin alpha
          View more View less
          Gene Aliases: PALB1; Parv; PV; Pva; Pvalb
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) P02625, (Mouse) P32848
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 25269, (Mouse) 19293
          View more View less
          Function(s)
          calcium ion binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity metal ion binding calmodulin-related
          Process(es)
          regulation of cytosolic calcium ion concentration
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline