  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SLC39A3 Antibodies
          Antibodies Inc
          ZIP3 Monoclonal Antibody (N476/9), FL490
          View all (11) SLC39A3 antibodies
          Tech Support
          Cite ZIP3 Monoclonal Antibody (N476/9), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          ZIP3 Monoclonal Antibody (N476/9), FL490
          Product Details
          75-487-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N476/9
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 107-172 (2nd cytoplasmic loop) of mouse ZIP3 (accession number Q99K24) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The zinc transporter ZIP3, also known as SLC39A3, is a member of a family of divalent ion transporters. Zinc is an essential ion for cells and plays significant roles in the growth, development, and differentiation. Similar to knock-outs of ZIP1 and ZIP2, ZIP3-null mice have no phenotypic differences compared to wild-type mice. Only when ZIP1, ZIP2, and ZIP3 genes are all eliminated and these mutant mice are fed a zinc-deficient diet do abnormalities such as reduced embryonic-membrane bound alkaline phosphatase activity and abnormal development occur, indicating that the ZIP1-3 proteins play an important, noncompensatory role when zinc is deficient. More recent studies have shown that ZIP2 and ZIP3 are down regulated in human prostate adenocarcinomatous glands, and may be important in the retention of zinc in the cellular compartment.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Solute carrier family 39 member 3; Zinc transporter ZIP3; ZIP-3; Zrt- and Irt-like protein 3
          View more View less
          Gene Aliases: AI845814; Slc39a3; Zip3
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q99K24
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 106947
          View more View less
          Function(s)
          zinc ion transmembrane transporter activity metal ion transmembrane transporter activity transporter secondary carrier transporter
          Process(es)
          cell morphogenesis in utero embryonic development transport ion transport zinc II ion transport metal ion transport T cell homeostasis embryonic cranial skeleton morphogenesis transmembrane transport limb development zinc II ion transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline