  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Calretinin Antibodies
          Antibodies Inc
          Calretinin Monoclonal Antibody (L122/6), FL594
          View all (51) Calretinin antibodies
          Tech Support
          Cite Calretinin Monoclonal Antibody (L122/6), FL594
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          Calretinin Monoclonal Antibody (L122/6), FL594
          Product Details
          75-488-FL594
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L122/6
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-178 (N-terminus) of human CALB2 (accession number) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL594 FL594 FL594
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          594/615 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Calretinin is encoded by the CALB2 gene located on chromosome 16. It is a troponin C superfamily protein having six EF-hand structural motifs. The EF motif allows the protein to bind calcium, and function in calcium signaling, calcium buffering, and modulating neuronal excitability. Calretinin is expressed in the mesothelium, mast cells, some neural cells, hair follicles, and fat cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 29 kDa calbindin; 29kD calretinin; 29kDa calbindin; calbindin 2, (29kD, calretinin); calbindin D29K; CR; testicular secretory protein Li 8; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CAB29; CAL2; CR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P22676, (Rat) P47728, (Mouse) Q08331
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 794, (Rat) 117059, (Mouse) 12308
          View more View less
          Function(s)
          calcium ion binding calcium ion binding involved in regulation of presynaptic cytosolic calcium ion concentration
          Process(es)
          cellular calcium ion homeostasis biological_process regulation of synaptic plasticity regulation of presynaptic cytosolic calcium ion concentration synaptic signaling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-p95z8:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline