  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GAD65/GAD67 Antibodies
          Antibodies Inc
          GAD65/67 Monoclonal Antibody (L127/12), FL490
          View all (10) GAD65/GAD67 antibodies
          Tech Support
          Cite GAD65/67 Monoclonal Antibody (L127/12), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          GAD65/67 Monoclonal Antibody (L127/12), FL490
          Product Details
          75-508-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L127/12
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-594 (full-length) of human GAD67 (accession number Q99259) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          GAD-65 and GAD-67 are members of the group II decarboxylase family of proteins and are responsible for catalyzing the rate limiting step in the production of GABA ( gamma-aminobutyric acid) from L-glutamic acid. Although both GADs are found in the brain, GAD-65 localizes to synaptic vesicle membranes in nerve terminals, while GAD-67 is distributed throughout the cell. GAD-67 is responsible for the basal levels of GABA synthesis. In the case of a heightened demand for GABA in neurotransmission, GAD-65 will transiently activate to assist in GABA production. The loss of GAD-65 is detrimental and can impair GABA neurotransmission, however the loss of GAD-67 is lethal. Due to alternative splicing, two isoforms exist for GAD-67: the predominant GAD-67 form and the minor GAD-25 form.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 65 kDa glutamic acid decarboxylase; 67 kDa glutamic acid decarboxylase; EC 4.1.1.15; FLJ45882; GAD; GAD 1; GAD 2; GAD 65; GAD 67; GAD-65; GAD-67; GAD67 short splice variant; Glutamate decarboxylase 1; glutamate decarboxylase 1 (brain 67kDa) isoform GAD1_1; glutamate decarboxylase 1 (brain 67kDa) isoform GAD1_2; glutamate decarboxylase 1 (brain 67kDa) isoform GAD1_3; Glutamate decarboxylase 1 (brain); glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa); glutamate decarboxylase 1 variant GAD67NT; Glutamate decarboxylase 2; Glutamate decarboxylase 2 (islet); glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa); Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform; Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform; GLUTAMATE DECARBOXYLASE, 67 KD ISOFORM (GAD-67) (67 KD GLUTAMIC ACID DECARBOXYLASE); Glutamate decarboxylase-2 (pancreas); glutamic acid decarboxylase 1; glutamic acid decarboxylase 2; glutamic acid decarboxylase 65; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 6330404F12Rik; CPSQ1; DEE89; EP10; GAD; GAD(65); Gad-1; Gad-2; GAD1; GAD2; GAD25; GAD44; GAD65; GAD67; SCP
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q99259, (Human) Q05329, (Mouse) P48318, (Rat) P18088, (Mouse) P48320, (Rat) Q05683
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2571, (Human) 2572, (Mouse) 14415, (Rat) 24379, (Mouse) 14417, (Rat) 24380
          View more View less
          Function(s)
          glutamate decarboxylase activity protein binding lyase activity carbon-carbon lyase activity carboxy-lyase activity pyridoxal phosphate binding identical protein binding catalytic activity glutamate binding protein heterodimerization activity protein N-terminus binding decarboxylase
          Process(es)
          glutamate catabolic process glutamate decarboxylation to succinate chemical synaptic transmission gamma-aminobutyric acid biosynthetic process carboxylic acid metabolic process social behavior locomotory exploration behavior neurotransmitter biosynthetic process response to drug
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline