  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • c-Fos Antibodies
          Antibodies Inc
          c-FOS Monoclonal Antibody (N486/76), FL550
          View all (79) c-Fos antibodies
          Tech Support
          Cite c-FOS Monoclonal Antibody (N486/76), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          c-FOS Monoclonal Antibody (N486/76), FL550
          Product Details
          75-511-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N486/76
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-377 (full-length) of human FOS (accession number P01100) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog is commonly known as Cellular protooncogene Fos (c-Fos). It belongs to the fos transcription factor family and is encoded by the C-FOS gene located on chromosome 14. c-Fos heterodimerizes with c-Jun to form the Activator Protein -1 (AP-1) transcription factor which regulates transcription of several genes that play an important role in cellular signal transduction, cell proliferation and differentiation. c-Fos has been shown to be phosphorylated by various stimuli including growth factors and insulin at atleast seven different sites. The best known upstream kinase for phosphorylation at Threonine 232 is ERK MAPK which regulates localization of c-Fos to the nucleus and is thus important for c-Fos induced transcriptional activity.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: activator protein 1; c-fos oncogene; cellular oncogene c-fos; Cellular oncogene fos; FBJ murine osteosarcoma viral (v-fos) oncogene homolog (oncogene FOS); FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog; FBJ osteosarcoma oncogene; FOS; Fos proto-oncogene, AP-1 trancription factor subunit; Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit; G0/G1 switch regulatory protein 7; Protein c-Fos; Proto-oncogene c-Fos; proto-oncogene cFOS; proto-oncogene protein c-fos; Transcription factor AP-1 subunit c-Fos; unnamed protein product; v-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
          View more View less
          Gene Aliases: AP-1; C-FOS; cFos; D12Rfj1; FOS; G0S7; p55
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P01100, (Mouse) P01101, (Rat) P12841
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2353, (Mouse) 14281, (Rat) 314322
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding R-SMAD binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity basic leucine zipper transcription factor
          Process(es)
          conditioned taste aversion neural retina development regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter inflammatory response transforming growth factor beta receptor signaling pathway nervous system development female pregnancy response to xenobiotic stimulus response to light stimulus response to mechanical stimulus response to gravity response to toxic substance regulation of gene expression response to activity skeletal muscle cell proliferation cerebral cortex development neuron differentiation osteoclast differentiation response to lipopolysaccharide response to progesterone response to insulin cellular response to hormone stimulus response to cytokine cellular response to zinc ion starvation cellular response to reactive oxygen species response to immobilization stress skeletal muscle cell differentiation response to muscle stretch response to ethanol positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to steroid hormone response to corticosterone myoblast proliferation response to cAMP SMAD protein signal transduction cellular response to calcium ion cellular response to tumor necrosis factor cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to parathyroid hormone stimulus cellular response to hypoxia cellular response to transforming growth factor beta stimulus medium-term memory integrated stress response signaling positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter mononuclear cell differentiation response to forskolin cellular response to phorbol 13-acetate 12-myristate cellular response to prolactin cellular response to extracellular stimulus response to drug aging response to cold response to organic cyclic compound sleep
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-b97mm:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0