  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Vimentin Antibodies
          Invitrogen
          Vimentin Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (V9), Alexa Fluor™ Plus 488
          Advanced Verification
          View all (209) Vimentin antibodies
          Tech Support
          Cite Vimentin Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (V9), Alexa Fluor™ Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          Vimentin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Vimentin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          Vimentin Antibody (750013MP488) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of Vimentin was performed using Vimentin Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (V9), Alexa Fluor™ Plus 488 (Product # 750013MP488) on 70-80% confluent HeLa cells. The cell lines were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 min, permeabilized with 0.1% Triton X-100 for 15 min and blocked with 2% BSA for 1 hr at room temperature. The cells were stained with Vimentin Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (V9), Alexa Fluor™ Plus 488 (Product # 750013MP488, 1:200) in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight. P... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Vimentin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Vimentin Antibody in Western Blot (WB)
          Vimentin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Vimentin Antibody
          Product Details
          750013MP488
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:200
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          V9
          Conjugate
          Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/518 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          proprietary buffer, pH 6.3-7.3
          Contains
          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Alexa Fluor™ Plus recombinant antibodies are conjugated using new, proprietary dye chemistry so you can generate stunning data. Alexa Fluor™ Plus antibodies represent an advancement in fluorescent conjugate technology. Alexa Fluor™ Plus antibodies provide brighter signal compared to leading Alexa Fluor™ antibodies, providing you with better signal-to-noise for your critical experiments. These antibodies show better specificity and lot-to-lot consistency as these are recombinant antibodies, generated by cloning specific genes for the desired antibodies into an expression vector and expressed in vitro.
          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining.
          It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 494 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          Vimentin is a developmentally regulated intermediate filament protein (IFP) found in cells of mesenchymal origin. It is believed to be involved with the intracellular transport of proteins between the nucleus and plasma membrane. Unlike other IFP proteins, vimentin is expressed, along with desmin, during the early stages of cellular development. During the development process, vimentin is exchanged for new, tissue-specific IFPs. Vimentin has been implicated to be involved in the rate of steroid synthesis via its role as a storage network for steroidogenic cholesterol containing lipid droplets. Vimentin phosphorylation by a protein kinase causes the breakdown of intermediate filaments and activation of an ATP and myosin light chain dependent contractile event. This results in cytoskeletal changes that facilitate the interaction of the lipid droplets within mitochondria, and subsequent transport of cholesterol to the organelles leading to an increase in steroid synthesis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; FLJ36605; Hel113; RP11-124N14.1; unnamed protein product; VIM; VIME; Vimentin
          View more View less
          Gene Aliases: VIM
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08670
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7431
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding double-stranded RNA binding structural constituent of cytoskeleton structural constituent of eye lens protein binding protein domain specific binding identical protein binding binding, bridging scaffold protein binding keratin filament binding
          Process(es)
          positive regulation of gene expression negative regulation of neuron projection development astrocyte development neuron projection development positive regulation of collagen biosynthetic process regulation of mRNA stability intermediate filament-based process intermediate filament organization Bergmann glial cell differentiation lens fiber cell development cellular response to lipopolysaccharide cellular response to muramyl dipeptide cellular response to interferon-gamma
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline