  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • AXL Antibodies
          Invitrogen
          Axl Recombinant Rat Monoclonal Antibody (MAXL8DS)
          Advanced Verification
          View all (77) AXL antibodies
          Tech Support
          Cite Axl Recombinant Rat Monoclonal Antibody (MAXL8DS)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          Axl Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Axl Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Axl Antibody (750031T) in Flow
          Flow cytometry analysis of Axl Recombinant Rat Monoclonal Antibody (MAXL8DS) (Product # 750031T) was performed using NIH/3T3 and Neuro-2a cells. Cells were stained with 0.25 µg of the Axl Recombinant Rat Monoclonal Antibody (MAXL8DS) (Product # 750031T), followed by Donkey anti-Rat IgG (H+L) Highly Cross -Absorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 647 (Product # A78947, 1:1,000). Higher expression of Axl was observed in NIH/3T3 (pink histogram) in comparison to Neuro2a (blue histogram). Viable cells were used for analysis as determined by L... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Axl Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Axl Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Axl Antibody
          Product Details
          750031T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MAXL8DS
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Recombinant rat monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include better specificity and lot-to-lot consistency.
          It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Target Information
          AXL is a chronic myelogenous leukemia-associated oncogene that is also associated with colon cancer and melanoma. The AXL protein is a receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding growth factors like vitamin K-dependent protein growth-arrest-specific gene 6, and is involved in the stimulation of cell proliferation. TAM receptors are also involved in phagocytosis of apoptotic cells. Mice lacking all three TAM receptors have several degenerative phenotypes linked to inefficient removal of apoptotic cells and membranes (e.g., in the retina and the male reproductive tract) and develop a severe autoimmune phenotype akin to systemic lupus erythematosus, including the production of broad spectrum auto-antibodies. In addition, Axl may function as a putative entry receptor for filoviruses. Axl is also used to identify a specific subpopulation of human blood dendritic cells, also referred to as Siglec 6+/Axl+ dendritic cells. Cellular expression of Axl can be upregulated by TLR ligands, such as LPS or poly I:C. Soluble Axl is generated by proteolytic cleavage of the membrane form. Increased plasma levels may be indicative of inflammation and cancer.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Adhesion-related kinase; AZF1; oncogene AXL; sAXL; soluble AXL; Tyrosine-protein kinase receptor UFO; ufo oncogene homolog
          View more View less
          Gene Aliases: AI323647; Ark; Axl; Tyro7; Ufo
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q00993
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 26362
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding phosphatidylserine binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups myosin heavy chain binding phosphatidylinositol 3-kinase binding protein heterodimerization activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          neuron migration natural killer cell differentiation positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway blood vessel remodeling immune system process protein phosphorylation phagocytosis inflammatory response enzyme linked receptor protein signaling pathway spermatogenesis phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation forebrain cell migration cell differentiation platelet activation cellular response to extracellular stimulus negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of natural killer cell differentiation secretion by cell erythrocyte homeostasis substrate adhesion-dependent cell spreading cellular response to interferon-alpha ovulation cycle negative regulation of apoptotic process apoptotic cell clearance protein kinase B signaling negative regulation of neuron apoptotic process innate immune response viral entry into host cell positive regulation of pinocytosis negative regulation of lymphocyte activation positive regulation of protein kinase B signaling vagina development cellular response to hydrogen peroxide cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of dendritic cell apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline