  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • DYKDDDDK Tag Antibodies
          This clone is available in multiple conjugated formats in both full and sample sizes. For more options, search using the clone ID "L5" or explore the "Additional formats" section on this page.
          Invitrogen
          DYKDDDDK Tag Recombinant Rat Monoclonal Antibody (L5), Alexa Fluor™ Plus 488
          Advanced Verification
          View all (92) DYKDDDDK Tag antibodies
          Tech Support
          Cite DYKDDDDK Tag Recombinant Rat Monoclonal Antibody (L5), Alexa Fluor™ Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          DYKDDDDK Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          DYKDDDDK Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          DYKDDDDK Tag Antibody (750039TP488) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of DYKDDDDK Tag was performed using DYKDDDDK Tag Recombinant Rat Monoclonal Antibody (L5) Alexa Fluor™ Plus 488 (Product # 750039TP488) on 70-80% confluent HEK-293 cells, transiently transfected with DYKDDDDK-p65-HA overexpression construct. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton X-100 for 15 minutes and blocked with 2% BSA fo... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          DYKDDDDK Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          DYKDDDDK Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          DYKDDDDK Tag Antibody in Western Blot (WB)
          DYKDDDDK Tag Antibody
          Product Details
          750039TP488
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Tag
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L5
          Conjugate
          Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/518 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          proprietary buffer, pH 6.3-7.3
          Contains
          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_3719684
          Product Specific Information
          Alexa Fluor™ Plus recombinant antibodies are conjugated using new, proprietary dye chemistry so you can generate stunning data. Alexa Fluor™ Plus antibodies represent an advancement in fluorescent conjugate technology. Alexa Fluor™ Plus antibodies provide brighter signal compared to leading Alexa Fluor™ antibodies, providing you with better signal-to-noise for your critical experiments. These antibodies show better specificity and lot-to-lot consistency as these are recombinant antibodies, generated by cloning specific genes for the desired antibodies into an expression vector and expressed in vitro.
          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining.
          It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 494 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          DYKDDDDK tag, also known as FLAG tag, is a short peptide sequence that is commonly used as a protein tag to facilitate protein purification, detection, and localization. The tag consists of eight amino acids: Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys. It is often fused to the N- or C-terminus of a protein of interest, allowing for easy identification and isolation of the protein using anti-FLAG antibodies. The DYKDDDDK tag is widely used in molecular biology and biochemistry research, and has been employed in various applications, such as protein-protein interaction studies, protein expression analysis, and protein localization studies. The FLAG tag structure has been optimized for compatibility with the proteins it is attached to, in that it is more hydrophilic than other common epitope tags and therefore less likely to denature or inactivate proteins to which it is appended. FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DDDDK; DDDDK epitope tag; ECS epitope tag; ECS tag; FLAG; FLAG Tag
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline